Documenti
901908
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-cysteine-1,2,3-13C3, 15N
≥97 atom % 15N, ≥97 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C2H915NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.17
Codice UNSPSC:
12352101
Purezza isotopica
≥97 atom % 13C
≥97 atom % 15N
Saggio
≥95% (CP)
Forma fisica
crystals
tecniche
protein expression: suitable
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S[13CH2][13C@H]([15NH]C(C)=O)[13C](O)=O
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5