FG0415
DMEM - low glucose
With stable glutamine, sodium pyruvate and sodium bicarbonate, sterile liquid, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
DME, DMEM Low Glucose, Dulbecco′s Eagle Medium, Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - low glucose, With 1000 mg/L glucose, stable glutamine, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
sterile
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
glucose: low
HEPES: no
sodium pyruvate: yes
NaHCO3: yes
stable glutamine: yes
phenol red: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - low glucose has been used in the maintenance/culturing of mammalian cells.
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1