Merck
D0822
DMEM - high glucose
StableCell, with stable glutamine, sodium pyruvate and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
DME, DMEM
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
D0822-500ML
CHF 42.30
CHF 42.30
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Terreno Eagle modificato di Dulbecco - alto glucosio, With 4500 mg/L glucose, stable glutamine, sodium pyruvate and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, tested
components
glucose: high
HEPES: no
stable glutamine
sodium pyruvate: yes
phenol red: yes
NaHCO3: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
D0697D0819FG0445
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
components
glucose: high
HEPES: no
stable glutamine
sodium pyruvate: yes
phenol red: yes
NaHCO3: yes
components
glucose: high
sodium pyruvate: yes
stable glutamine: yes
NaHCO3: yes
phenol red: yes
HEPES: yes
components
stable glutamine: yes
phenol red: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: no
glucose: high
NaHCO3: yes
components
NaHCO3: yes
stable glutamine: yes
glucose: high
phenol red: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: yes
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
General description
This DMEM-Hi glucose medium differs from the original formula, because it is supplemented with L-alanyl-L-glutamine dipeptide. Glutamine is notoriously unstable in cell culture. This dipeptide provides a more stable form of glutamine for use in cell cultures.
Application
Il terreno Eagle modificato di Dulbecco (DMEM) è una versione modificata del terreno basale Eagle (BME) che contiene concentrazioni quattro volte superiori di amminoacidi e vitamine. La formulazione originale conteneva 1000 mg/L di glucosio ed è stata utilizzata per coltivare cellule embrionali di topo. Da allora, il terreno è stato modificato in diversi modi per favorire le colture primarie di cellule di topo e pollo e di molte altre cellule normali e trasformate. Ognuno di questi terreni offre una diversa combinazione di L-glutammina e piruvato di sodio. Inoltre, i livelli di glucosio sono stati innalzati a 4500 mg/L, motivo per cui il terreno è denominato “DMEM/High”.
Legal Information
StableCell is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sebastien Chaigne et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 320(3), H1156-H1169 (2021-01-16)
The TRPV4 channel is a calcium-permeable channel (PCa/PNa ∼ 10). Its expression has been reported in ventricular myocytes, where it is involved in several cardiac pathological mechanisms. In this study, we investigated the implication of TRPV4 in ventricular electrical activity.
Adrien Lupieri et al.
Journal of cell science, 133(13) (2020-06-03)
Arterial remodeling in hypertension and intimal hyperplasia involves inflammation and disrupted flow, both of which contribute to smooth muscle cell dedifferentiation and proliferation. In this context, our previous results identified phosphoinositide 3-kinase γ (PI3Kγ) as an essential factor in inflammatory
Burak Gulen et al.
Nature chemistry, 12(8), 732-739 (2020-07-08)
Various pathogenic bacteria use post-translational modifications to manipulate the central components of host cell functions. Many of the enzymes released by these bacteria belong to the large Fic family, which modify targets with nucleotide monophosphates. The lack of a generic
Elena Seiradake et al.
The EMBO journal, 30(21), 4479-4488 (2011-09-29)
Brain wiring depends on cells making highly localized and selective connections through surface protein-protein interactions, including those between NetrinGs and NetrinG ligands (NGLs). The NetrinGs are members of the structurally uncharacterized netrin family. We present a comprehensive crystallographic analysis comprising
Contenuto correlato
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica