F5884
α-L-Fucosidase from bovine kidney
ammonium sulfate suspension, ≥2.0 units/mg protein (biuret)
Sinonimo/i:
α-L-Fucoside fucohydrolase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine kidney
Stato
ammonium sulfate suspension
Attività specifica
≥2.0 units/mg protein (biuret)
PM
210-220 kDa (Subunits: 55-60 kDa)
Attività estranea
α-mannosidase and β-galactosidase ≤0.1%
β-N-acetylglucosaminidase ≤0.2%
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Substrato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions