Vai a
F6272
α-1,6-Fucosidase solution
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
0.04 unit
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 600.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-914-2
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥1.8 units/mg protein
Recombinant:
expressed in E. coli
CHF 600.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
description
α-1,6-Fucosidase solution from Elizabethkingia miricola
form
buffered aqueous solution
specific activity
≥1.8 units/mg protein
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Biochem/physiol Actions
For reactions with complex carbohydrates, the substrate must be labeled with aminonaphthalenetrisulfonic acid (ANTS).
Physical form
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Other Notes
One unit will release 1.0 μmole of methylumbelliferone from 4-methylumbelliferyl α-L-fucoside per min at pH 5.0 at 37 °C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F9272AV54293SAB1300888
description
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
description
buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody
description
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
specific activity
≥1.8 units/mg protein
specific activity
≥0.4 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
-
Gene Information
human ... FUCA1(2517), FUCA2(2519)
Gene Information
human ... FUCA1(2517)
Gene Information
human ... FUCA1(2517)
Gene Information
human ... FUCA2(2519)
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
UniProt accession no.
Q9BTY2, P04066
UniProt accession no.
P04066
UniProt accession no.
P04066
UniProt accession no.
Q9BTY2
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)