N3628
4-Nitrophenyl α-L-fucopyranoside
≥98% (TLC), powder
Sinonimo/i:
4-Nitrophenyl alpha-L-fucopyranoside
About This Item
Prodotti consigliati
product name
4-Nitrophenyl α-L-fucopyranoside, ≥98% (TLC)
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
acetone: 4 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1O[C@@H](OCc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C13H17NO7/c1-7-10(15)11(16)12(17)13(21-7)20-6-8-2-4-9(5-3-8)14(18)19/h2-5,7,10-13,15-17H,6H2,1H3/t7-,10+,11+,12-,13+/m0/s1
DCCILTHSDFBSCK-RCGNDRPLSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3