344824
α1-3,4-Fucosidase, Xanthomonas sp.
Native α1-3,4-fucosidase from Xanthomonas species. Catalyzes the hydrolysis of α1,3- and α1,4-linked branched, non-reducing terminal fucose from complex carbohydrates. Note: 1 mU = 1 milliunit.
Sinonimo/i:
α1-3,4-Fucosidase, Xanthomonas sp., α-L-Fucoside Fucohydrolase
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Attività specifica
≥100 mU/mL
≥400 mU/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Attività estranea
N-acetylglucosaminidase, α- and β-galactosidase, neuraminidases, proteases, none detected
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Attenzione
Definizione di unità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2