Vai a
N8002
Nuclear Fast Red
Powder
Sinonimo/i:
Calcium Red, 4-Amino-9,10-dihydro-1,3-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 213.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H8NNaO7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
357.27
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
229-088-0
MDL number:
Colour Index Number:
60760
CHF 213.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Nuclear Fast Red,
form
powder
Quality Segment
solubility
water: soluble 4 mg/mL, dark red to very dark red and red purple
suitability
suitable for determination of calcium
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].Nc1c(O)c(c(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H9NO7S.Na/c15-9-7-8(12(18)14(13(9)19)23(20,21)22)11(17)6-4-2-1-3-5(6)10(7)16;/h1-4,18-19H,15H2,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
InChI key
IFSXZLJQEKGQAF-UHFFFAOYSA-M
Application
Nuclear Fast Red is suitable for the determination of calcium. It is suitable for use in prussian blue staining in neural progenitor cells. It may be employed as highly sensitive "off/on" fluorescent probe for the determination of guanine. Nuclear fast red (2-anthracenesulfonic acid, 4-amino-9,10-dihydro-1,3-dihydroxy-9,10-dioxo-, monosodium salt) may be used as selective complexing agent for the simultaneous determination of copper and bismuth by adsorptive stripping voltammetry.
Used as a biological stain
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
22911360700743038
description
-
description
-
description
suitable for microscopy
description
≥98% (HPLC)
suitability
suitable for determination of calcium
suitability
-
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: soluble 4 mg/mL, dark red to very dark red and red purple
solubility
-
solubility
methanol: water (1:1): 0.01 g/10 mL, red
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nuclear Fast Red
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)