Key Documents
DUO92101
Sigma-Aldrich
Starter kit Duolink® in situ rosso, topo/coniglio
Sinonimo/i:
in situ Proximity Ligation Assay, Protein Protein Interaction Assay
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Nome Commerciale
Duolink®
Livello qualitativo
tecniche
proximity ligation assay: suitable
Fluorescenza
λex 594 nm; λem 624 nm (Texas Red®; Zeiss Filter set 31)
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Il saggio di ligazione per prossimità (PLA®)Duolink®, consente il rilevamento endogeno di interazioni proteiche, modificazioni post-traduzionali e analisi dell′ espressione proteica a livello di singola molecola, in cellule e campioni di tessuto fissati.
Per usare il prodotto, seguire il Protocollo per la fluorescenza in situ Duolink® Sono disponibili anche una serie di istruzioni brevi
Per informazioni su come eseguire un esperimento Duolink®, per consultare le applicazioni, le istruzioni per la risoluzione dei problemi, e altro ancora si rimanda al nostro Centro delle risorse per PLA Duolink®
Un saggio Duolink® PLA in situ completo, necessita di due anticorpi primari (validati per PLA, IHC, ICC o IF) che riconoscano i due epitopi target. Il kit di base fornisce tutti gli altri reagenti necessari per 30 reazioni Duolink® PLA che includono due di Sonde PLA (Anti-coniglio PLUS e Anti-topo MINUS), reagenti rossi di rilevamento, tamponi di lavaggio e terreno di montaggio. Tenere presente che gli anticorpi primari devono provenire dalla stessa specie delle sonde PLA Duolink® L′analisi si effettua con l′attrezzatura comunemente utilizzata per l′immunofluorescenza.
Specificità
Lo starter kit Duolink® in situ rosso, topo/coniglio richiede un anticorpo primario di topo e un anticorpo primario di coniglio. I reagenti per il rilevamento della fluorescenza rossa sono spesso utilizzati con il filtro Texas Red® .
Nota applicativa
Sono necessari due anticorpi primari prodotti in specie diverse. Provare gli anticorpi primari (IgG, mono o policlonali) in un normale saggio di immunofluorescenza (IF), immunoistochimica (IHC) o immunocitochimica (ICC) per determinare tipo di fissazione, blocking e titolo ottimali. I reagenti PLA Duolink® in situ sono idonei all′uso su cellule fissate, citospin, cellule cresciute su vetrino, fissate in formalina, incluse in paraffina (FFPE), o su tessuto (fresco o congelato). Non è richiesto un numero minimo di cellule.
Se per velocizzare i vostri progetti Duolink® preferite affidarvi a noi, scoprite il nostro Programma di assistenza ai clienti
Visualizza l′elenco completo dei prodotti Duolink®
Lo starter kit Duolink® in situ rosso, topo/coniglio richiede un anticorpo primario di topo e un anticorpo primario di coniglio. ®
Testare gli anticorpi primari (IgG, mono o policlonali) mediante un saggio standard di immunofluorescenza (IF), immunoistochimica (IHC) o immunocitochimica (ICC) per determinare le condizioni ottimali di fissazione, blocking e titolo. I reagenti per PLA in situ Duolink® sono idonei all′uso su cellule fissate, cytospin, cresciute su vetrino, fissate in formalina, incluse in paraffina (FFPE) o su tessuto (fresco o congelato).
®
®
Lo starter kit Duolink® in situ rosso è stato utilizzato per il saggio di ligazione per prossimità.
Caratteristiche e vantaggi
  • Non è necessaria alcuna overespressione o manipolazione genetica
  • Elevata specificità (meno falsi positivi)
  • Sensibilità a livello di singola molecola, grazie all′amplificazione a cerchio rotante
  • Quantificazione relativa possibile
  • Non richiede un′apparecchiatura particolare
  • Più rapida e più semplice della FRET
  • Maggiore accuratezza rispetto alla co-immunoprecipitazione (co-IP)
  • Risultati pronti per la pubblicazione
Note legali
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Texas Red is a registered trademark of Life Technologies
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • DUO92002Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Rabbit PLUS, Affinity purified Donkey anti-Rabbit IgG (H+L)SDS
  • DUO92004Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Mouse MINUS, Affinity purified Donkey anti-Mouse IgG (H+L)SDS
  • DUO92008Duolink® In Situ Detection Reagents RedSDS
  • DUO82049Duolink® In Situ Wash Buffers, FluorescenceSDS
  • DUO82040Duolink® In Situ Mounting Medium with DAPISDS
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Visita l’Archivio dei documenti
JNK associated leucine zipper protein functions as a docking platform for Polo like kinase 1 and regulation of the associating transcription factor Forkhead box protein K1.
Ramkumar P, et al.
The Journal of Biological Chemistry (2015)
Targeting CPT1A-mediated fatty acid oxidation sensitizes nasopharyngeal carcinoma to radiation therapy.
Tan Z, et al.
Theranostics, 8(9), 2329-2329 (2018)
New protein?protein interactions of mitochondrial connexin 43 in mouse heart.
Denuc A, et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 20(5), 794-803 (2016)
Ivan Duran et al.
Human molecular genetics, 24(7), 1918-1928 (2014-12-17)
Osteogenesis imperfecta (OI) is a genetic disorder that results in low bone mineral density and brittle bones. Most cases result from dominant mutations in the type I procollagen genes, but mutations in a growing number of genes have been identified
Roberto Di Maio et al.
Science translational medicine, 10(451) (2018-07-27)
Missense mutations in leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) cause familial Parkinson's disease (PD). However, a potential role of wild-type LRRK2 in idiopathic PD (iPD) remains unclear. Here, we developed proximity ligation assays to assess Ser1292 phosphorylation of LRRK2 and, separately
Articoli
Duolink® proximity ligation assay used to study neuron interactions furthering neuroscience research.
Scopri come funziona la tecnologia del saggio di ligazione di prossimità e come il kit per verificare l’interazione tra proteine permetta di confermare in situ la presenza di dimerizzazione di EGFR-HER2 indotta da EGF.
Learn how Proximity Ligation Assay technology works and how the protein-protein interaction control kit can confirm in situ detection of EGF-induced EGFR-HER2 dimerization.
Support information including tips and tricks, frequently asked questions, and basic troubleshooting.
Vedi tutto
Protocolli
This page details the Duolink® In Situ Short Protocol for fluorescence detection
This protocol describes how to perform immunofluorescent detection of proteins in cells and tissue.
Questo protocollo si usa per la rivelazione mediante immunofluorescenza di proteine presenti nelle cellule e nei tessuti.
Contenuto correlato
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Reagenti e risorse per l’analisi delle interazioni tra proteine​e acidi nucleici per lo studio delle interazioni proteina-RNA, proteina-DNA e proteina-proteina e relative applicazioni.