Documenti
DUO92004
Sigma-Aldrich
Sonda in situ PLA® Duolink® antitopo MINUS
Affinity purified Donkey anti-Mouse IgG (H+L)
Sinonimo/i:
in situ Proximity Ligation Assay reagent, Protein Protein Interaction Assay reagent
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.32
Origine biologica
donkey (polyclonal)
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin (secondary antibody)
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Nome Commerciale
Duolink®
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
Compatibilità
suitable for brightfield
suitable for fluorescence
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
La sonda PLA® in situ Duolink® MINUS anti-topo contiene IGG (H+L) anti-topo di asino purificata per affinità, che reagisce con la molecola intera di IgG di topo oltre che con le catene leggere di altre immunoglobuline murine.
Applicazioni
®®
®®
® Altri reagenti necessari sono una coppia di sonde PLA da specie differenti (una PLUS e una MINUS), reagenti di rivelazione, tamponi di lavaggio e mezzo di montaggio. Tenere presente che le sonde PLA Duolink® devono essere generate contro le specie ospiti degli anticorpi primari. L′analisi si effettua con l′attrezzatura comunemente utilizzata per l′immunofluorescenza. Per la rilevazione in campo chiaro è disponibile anche l′HRP.
La sonda PLA anti-topo reagisce con lintera molecola di IgG di topo e con le catene leggere di altre immunoglobuline murine. La sonda PLA anti-topo può mostrare una reazione crociata con anticorpi di ratto, mentre la cross reattività è trascurabile con le proteine sieriche bovine, di pollo, di capra, porcellino d′India, criceto siriano, cavallo, umane, di coniglio e di pecora. In contemporanea con questo prodotto si deve usare una sonda PLUS di una specie differente.
Testare gli anticorpi primari (IgG, mono o policlonali) mediante un saggio standard di immunofluorescenza (IF), immunoistochimica (IHC) o immunocitochimica (ICC) per determinare le condizioni ottimali di fissazione, blocking e titolo. I reagenti PLA in situ Duolink® sono idonei all′uso su cellule fissate, cellule cytospin, cellule cresciute su vetrino, fissate in formalina, incluse in paraffina (FFPE), o su tessuto (fresco o congelato).
®
®
Caratteristiche e vantaggi
  • Non è necessaria alcuna sovraespressione o manipolazione genetica
  • Elevata specificità (meno falsi positivi)
  • Sensibilità alla singola molecola grazie all′amplificazione a cerchio rotante
  • Possibile quantificazione relativa
  • Non richiede un′apparecchiatura particolare
  • Più rapida e più semplice della FRET
  • Maggiore accuratezza rispetto alla co-immunoprecipitazione (co-IP)
  • Risultati pronti per la pubblicazione
Componenti
Il prodotto comprende quanto segue:
  • 5 sonde PLA anti-topo MINUS, anticorpo secondario anti-topo di asino coniugato con oligonucleotide MINUS
  • 1 soluzione di blocco, reagente per bloccare il campione
  • 1 diluente dell′anticorpo, per la diluizione delle sonde PLA e degli anticorpi primari
Per maggiori informazioni vedere la scheda tecnica.
Nota sulla preparazione
Conservazione e stabilità: Conservare la sonda PLA MINUS anti-topo a 2-8 °C. Non conservare la soluzione con la sonda PLA MINUS anti-topo diluita.
Note legali
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Visita l’Archivio dei documenti
Novel function of ceramide for regulation of mitochondrial ATP release in astrocytes.
Kong J N, et al.
Journal of Lipid Research, M081877-M081877 (2018)
Proximal Ligation Assay (PLA) on Lung Tissue and Cultured Macrophages to Demonstrate Protein-protein Interaction.
Mendez R and Santanu B
Bio-protocol, 7(21) (2017)
Interaction of the Mouse Polyomavirus Capsid Proteins with Importins Is Required for Efficient Import of Viral DNA into the Cell Nucleus.
Soldatova I, et al.
Viruses, 10(4), 165-165 (2018)
Roberto Di Maio et al.
Science translational medicine, 10(451) (2018-07-27)
Missense mutations in leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) cause familial Parkinson's disease (PD). However, a potential role of wild-type LRRK2 in idiopathic PD (iPD) remains unclear. Here, we developed proximity ligation assays to assess Ser1292 phosphorylation of LRRK2 and, separately
M Aubele et al.
British journal of cancer, 103(5), 663-667 (2010-08-12)
Protein tyrosine kinase 6 (PTK6; breast tumour kinase) is overexpressed in up to 86% of the invasive breast cancers, and its association with the oncoprotein human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) was shown in vitro by co-precipitation. Furthermore, expression
Articoli
Proteins interact with various molecules, including other proteins, to fulfill complex cellular functions within biological systems.
Scopri come funziona la tecnologia del saggio di ligazione di prossimità e come il kit per verificare l’interazione tra proteine permetta di confermare in situ la presenza di dimerizzazione di EGFR-HER2 indotta da EGF.
Learn how Proximity Ligation Assay technology works and how the protein-protein interaction control kit can confirm in situ detection of EGF-induced EGFR-HER2 dimerization.
Things to consider for preparation, setup and execution of the Duolink® assay protocol
Vedi tutto
Protocolli
Duolink® PLA reagents enable brightfield detection and quantification of proteins and interactions in tissue samples.
Contenuto correlato
Applications to detect, quantify and visualize protein-protein interactions, post-translational modifications and low expression protein detection using proximity ligation assay