The following reference cites the use of Duolink to detect changes in protein expression in Human. Raizer et al., Cancer 2010;116:5297-305
DUO92005
Sonda in situ PLA® Duolink® Anti-coniglio MINUS
Sinonimo/i:
in situ Proximity Ligation Assay reagent, Protein Protein Interaction Assay reagent
Origine biologica
donkey (polyclonal)
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin (secondary antibody)
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Nome Commerciale
Duolink®
Reattività contro le specie
rabbit
tecniche
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
Compatibilità
suitable for brightfield
suitable for fluorescence
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
A seconda dei reagenti di rilevamento usati, si può applicare il prodotto al Protocollo di fluorescenza in situ Duolink® e al Protocollo in campo chiaro in situ Duolink®.
Per informazioni su come eseguire un esperimento Duolink®, per le applicazioni, la risoluzione dei problemi e altro, visitare il Centro risorse PLA Duolink®.
Per eseguire un esperimento PLA in situ Duolink® completo saranno necessari due anticorpi primari (convalidati per PLA, IHC, ICC o IF) che riconoscano due epitopi bersaglio. Altri reagenti necessari sono un paio di sonde PLA da specie differenti (una PLUS e una MINUS), reagenti di rivelazione, tamponi di lavaggio e un terreno di montaggio. Tenere presente che gli anticorpi primari devono provenire dalla stessa specie delle sonde PLA Duolink®. L′analisi si effettua con un′attrezzatura standard per prove di immunofluorescenza. Per la rilevazione in campo chiaro è disponibile anche l′HRP.
Specificità
La sonda PLA anti-coniglio reagisce con la molecola intera di IgG di coniglio e con le catene leggere di altre immunoglobuline′di coniglio. La sonda PLA anti-coniglio ha una minima reattività incrociata con le proteine seriniche bovine, di pollo, capra, cavie, criceto siriano, cavallo, umane, di topo, ratto e pecora. Insieme con questo prodotto si deve usare una sonda PLUS di una specie differente. Per maggiori informazioni visitare la Guida alla scelta dei prodotti.
Nota applicativa
Sono necessari due anticorpi primari prodotti in specie diverse. Analizzare gli anticorpi primari (classe IgG, mono o policlonali) in un saggio standard di immunofluorescenza (IF), immunoistochimica (IHC) o immunocitochimica (ICC) per determinare la fissazione, il blocco e le condizioni di titolazione ottimali. I reagenti PLA in situ Duolink® sono idonei all′uso su cellule fissate, cellule da centrifuga, cellule cresciute su vetrino, fissate in formalina, incluse in paraffina (FFPE), o su tessuto (fresco o congelato). Non è richiesto un numero minimo di cellule.
Facciamo volentieri il lavoro in sua vece: per velocizzare i suoi progetti Duolink® troverà ulteriori informazioni nel Programma di assistenza personalizzato
Visualizzi l′elenco completo dei prodotti Duolink®
La sonda per PLA anti-coniglio reagisce con l′intera molecola di IgG di coniglio e con le catene leggere di altre immunoglobuline di coniglio. La sua reattività crociata con le proteine sieriche bovine, di pollo, capra, cavia, criceto siriano, cavallo, umane, di topo, ratto e pecora è minima. Contemporaneamente a questo prodotto si deve usare una sonda PLUS di una specie differente. Per maggiori informazioni, si rimanda alla Guida alla scelta del prodotto.
Suggerimenti in merito alle applicazioni
Sono necessari due anticorpi primari ottenuti in specie diverse. Testare gli anticorpi primari (IgG, mono o policlonali) mediante un saggio standard di immunofluorescenza (IF), immunoistochimica (IHC) o immunocitochimica (ICC) per determinare le condizioni ottimali di fissazione, blocking e titolo. I reagenti per PLA in situ Duolink® sono idonei all′uso su cellule fissate, preparazioni cytospin, cellule cresciute su vetrino, fissate in formalina, incluse in paraffina (FFPE) oppure su tessuti (freschi o congelati). Non è necessario disporre di un numero minimo di cellule.
Lasciateci lavorare per voi, scoprite il nostro Programma di assistenza ai clienti pensato per velocizzare i vostri progetti Duolink®
Consultate l′elenco completo dei nostri prodotti Duolink®
Caratteristiche e vantaggi
- Non è necessaria alcuna sovraespressione o manipolazione genetica
- Elevata specificità (meno falsi positivi)
- Sensibilità alla singola molecola grazie alla replica a cerchio rotante.
- Possibile quantifica relativa
- Non richiede apparecchiatura speciale
- Più rapida e più semplice della FRET
- Maggiore accuratezza rispetto alla co-immunoprecipitazione (co-IP)
- Risultati pronti per la pubblicazione
Componenti
- Sonde 5x PLA Anti-coniglio MINUS - Anticorpo asinino secondario anti-coniglio coniugato con oligonucleotide MINUS
- 1 soluzione di blocco, reagente per bloccare il campione
- 1 diluente dell′anticorpo - per la diluizione delle sonde PLA e degli anticorpi primari
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Support information including tips and tricks, frequently asked questions, and basic troubleshooting.
Things to consider for preparation, setup and execution of the Duolink® assay protocol
Protocolli
Duolink® PLA reagents enable brightfield detection and quantification of proteins and interactions in tissue samples.
Contenuto correlato
Applications to detect, quantify and visualize protein-protein interactions, post-translational modifications and low expression protein detection using proximity ligation assay
-
Has Duolink been used for detection of changes in protein expression?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
What epitope on the antibody is recognized by the Duolink PLA Probes?
1 answer-
The Duolink PLA Probes offered are donkey polyclonal antibodies directed to the whole molecule (heavy and light chains). They are affinity purified. The same polyclonal antibody is conjugated to the Plus and Minus Oligos. The Plus and Minus probes can be used together (to detect a single antibody) since they can recognize multiple sites. The anti-mouse IgG PLA labeled antibodies may cross-react with rat but this is not consistent. Do not use this product with rat antibodies. It is best to label anti-rat secondary antibodies with the Duolink Probemaker kit.The anti-goat IgG PLA labeled antibodies have cross-reactivity with sheep IgG and can be recommended for this application.
Helpful?
-
-
How many reactions can be performed with the Duolink® In Situ Starter Kit?
1 answer-
All of the starter kits for the Duolink product line will perform 30 reactions using 40 ul per reaction. DUO92101 - Duolink® In Situ Red Starter Kit Mouse/Rabbit DUO92102 - Duolink® In Situ Orange Starter Kit Mouse/Rabbit DUO92103 - Duolink® In Situ Red Starter Kit Mouse/Goat DUO92104 - Duolink® In Situ Orange Starter Kit Mouse/Goat DUO92105 - Duolink® In Situ Red Starter Kit Goat/Rabbit DUO92106 - Duolink® In Situ Orange Starter Kit Goat/Rabbit