Documenti
DUO92002
Sigma-Aldrich
Sonda in situ PLA® Duolink® anti coniglio PLUS
Affinity purified Donkey anti-Rabbit IgG (H+L)
Sinonimo/i:
in situ Proximity Ligation Assay reagent, Protein Protein Interaction Assay reagent
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.32
Origine biologica
donkey (polyclonal)
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin (secondary antibody)
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Nome Commerciale
Duolink®
Reattività contro le specie
rabbit
tecniche
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
Compatibilità
suitable for brightfield
suitable for fluorescence
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Il saggio di legatura di prossimità (PLA®)Duolink®, consente il rilevamento endogeno di interazioni proteiche, modificazioni post-traduzionali e livelli di espressione proteica a livello della singola molecola, in cellule e campioni di tessuto fissati.
A seconda dei reagenti usati, si può applicare il prodotto al Protocollo di fluorescenza in situ Duolink® e al Protocollo in campo chiaro in situ Duolink®.
Per informazioni su come eseguire un esperimento Duolink®, per le applicazioni, la risoluzione dei problemi e altro, visitare il Centro risorse PLA Duolink®.
Per eseguire un esperimento PLA in situ Duolink® completo saranno necessari due anticorpi primari (convalidati per PLA, IHC, ICC o IF) che riconoscano due epitopi target. Altri reagenti necessari sono un paio di sonde PLA da specie differenti (una PLUS e una MINUS) reagenti di rilevamento, tamponi di lavaggio e un terreno di montaggio. Tenere presente che gli anticorpi primari devono provenire dalla stessa specie delle sonde PLA Duolink®. L′analisi si effettua con un′attrezzatura standard per saggio di immunofluorescenza. Per la rilevazione in campo chiaro è disponibile anche l′HRP.
Specificità
La sonda PLA anti-coniglio reagisce con la molecola intera di IgG di coniglio e con le catene leggere di altre immunoglobuline di coniglio. La sonda PLA anti-coniglio ha una cross reattività trascurabile con le proteine sieriche bovine, di pollo, capra, porcellino d′India, criceto siriano, cavallo, umane, di coniglio e di pecora. In contemporanea con questo prodotto si deve usare una sonda MINUS di una specie differente. Per maggiori informazioni visitare la Guida alla scelta dei prodotti.
Nota applicativa
Sono necessari due anticorpi primari prodotti in specie diverse. Analizzare gli anticorpi primari (classe IgG, mono o policlonali) in un saggio standard di immunofluorescenza (IF), immunoistochimica (IHC) o immunocitochimica (ICC) per determinare la fissazione, il blocco e le condizioni di titolazione ottimali. I reagenti PLA in situ Duolink® sono idonei all′uso su cellule fissate, cellule cytospin, cellule cresciute su vetrino, fissate in formalina, incluse in paraffina (FFPE), o su tessuto (fresco o congelato). Non è richiesto un numero minimo di cellule.
Facciamo volentieri il lavoro in sua vece: per velocizzare i suoi progetti Duolink® troverà ulteriori informazioni nel Programma di assistenza personalizzato
Visualizzi l′elenco completo dei prodotti Duolink®
Specificità
La sonda per PLA anti-coniglio reagisce con l'intera molecola di IgG di coniglio e con le catene leggere di altre immunoglobuline di coniglio. La sonda per PLA anti-coniglio presenta una cross reattività trascurabile con le proteine sieriche bovine, di pollo, capra, porcellino d′India, criceto siriano, cavallo, umane, di coniglio e di pecora. Insieme a questo prodotto si deve usare una sonda MINUS di una specie differente. Per maggiori informazioni, si rimanda alla Guida alla scelta del prodotto.
Suggerimenti in merito alle applicazioni
Sono necessari due anticorpi primari ottenuti in specie diverse. Testare gli anticorpi primari (IgG, mono o policlonali) mediante un saggio standard di immunofluorescenza (IF), immunoistochimica (IHC) o immunocitochimica (ICC) per determinare le condizioni ottimali di fissazione, blocking e titolo. I reagenti per PLA in situ Duolink® sono idonei all′uso su cellule fissate, preparazioni cytospin, cellule cresciute su vetrino, fissate in formalina, incluse in paraffina (FFPE) oppure su tessuti (freschi o congelati). Non è necessario disporre di un numero minimo di cellule.
Lasciateci lavorare per voi, scoprite il nostro Programma di assistenza ai clienti pensato per velocizzare i vostri progetti Duolink®
Consultate l′elenco completo dei nostri prodotti Duolink®
Caratteristiche e vantaggi
  • Non è necessaria alcuna sovraespressione o manipolazione genetica
  • Elevata specificità (meno falsi positivi)
  • Sensibilità alla singola molecola grazie all′amplificazione a cerchio rotante
  • Possibile quantificazione relativa
  • Non richiede un′apparecchiatura particolare
  • Più rapida e più semplice della FRET
  • Maggiore accuratezza rispetto alla co-immunoprecipitazione (co-IP)
  • Risultati pronti per la pubblicazione
Componenti
Il prodotto comprende quanto segue:
  • 5 sonde PLA anti-coniglio PLUS, anticorpo secondario anti-coniglio di asino coniugato con oligonucleotide PLUS
  • 1 soluzione di blocco, reagente per bloccare il campione
  • 1 diluente dell′anticorpo, per la diluizione delle sonde PLA e degli anticorpi primari
Per maggiori informazioni vedere la scheda tecnica.
Note legali
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Visita l’Archivio dei documenti
Xiaofan Li et al.
PLoS pathogens, 13(3), e1006249-e1006249 (2017-03-02)
Trials to reintroduce chloroquine into regions of Africa where P. falciparum has regained susceptibility to chloroquine are underway. However, there are long-standing concerns about whether chloroquine increases lytic-replication of Epstein-Barr virus (EBV), thereby contributing to the development of endemic Burkitt
M Aubele et al.
British journal of cancer, 103(5), 663-667 (2010-08-12)
Protein tyrosine kinase 6 (PTK6; breast tumour kinase) is overexpressed in up to 86% of the invasive breast cancers, and its association with the oncoprotein human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) was shown in vitro by co-precipitation. Furthermore, expression
Kan V Lu et al.
Cancer cell, 22(1), 21-35 (2012-07-14)
Inhibition of VEGF signaling leads to a proinvasive phenotype in mouse models of glioblastoma multiforme (GBM) and in a subset of GBM patients treated with bevacizumab. Here, we demonstrate that vascular endothelial growth factor (VEGF) directly and negatively regulates tumor
Jean Philippe Arnault et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 18(1), 263-272 (2011-11-19)
The emergence of skin tumors in patients treated with sorafenib or with more recent BRAF inhibitors is an intriguing and potentially serious event. We carried out a clinical, pathologic, and molecular study of skin lesions occurring in patients receiving sorafenib.
Michaela Graf et al.
Human reproduction (Oxford, England), 26(1), 59-66 (2010-11-30)
Dysfunction of cellular processes in the testes can lead to infertility, tumourigenesis or other testicular disorders. 14-3-3 proteins are known to play pivotal roles in cellular communication, signal transduction, intracellular trafficking, cell-cycle control, transcription and cytoskeletal structure and have been
Articoli
Proteins interact with various molecules, including other proteins, to fulfill complex cellular functions within biological systems.
Scopri come funziona la tecnologia del saggio di ligazione di prossimità e come il kit per verificare l’interazione tra proteine permetta di confermare in situ la presenza di dimerizzazione di EGFR-HER2 indotta da EGF.
Learn how Proximity Ligation Assay technology works and how the protein-protein interaction control kit can confirm in situ detection of EGF-induced EGFR-HER2 dimerization.
Support information including tips and tricks, frequently asked questions, and basic troubleshooting.
Vedi tutto
Contenuto correlato
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Reagenti e risorse per l’analisi delle interazioni tra proteine​e acidi nucleici per lo studio delle interazioni proteina-RNA, proteina-DNA e proteina-proteina e relative applicazioni.
Applications to detect, quantify and visualize protein-protein interactions, post-translational modifications and low expression protein detection using proximity ligation assay