Documenti fondamentali
DUO82007
Sigma-Aldrich
Duolink Blocking Solution (1X)
Sinonimo/i:
Blocking buffer, Blocking solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
liquid
Livello qualitativo
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Duolink Blocking Solution for Duolink PLA assay
Applicazioni
Duolink PLA
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)