DUO82008
Duolink Antibody Diluent (1X)
Sinonimo/i:
Antibody diluent, Dilution buffer
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Duolink antibody Diluent for Duolink PLA assay
Applicazioni
Duolink Antibody Diluent (1X) has been used in situ proximity ligation assay (PLA).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3