Key Documents
D4634
Supelco
Dotriacontane
≥97% (GC)
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)30CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
450.87
Beilstein:
1783260
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Densità del vapore
15.6 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥97% (GC)
P. eboll.
467 °C (lit.)
Punto di fusione
65-70 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H66/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da