Vai a
SCC062
Linea cellulare di mastociti umani HMC-1.2
Human
Sinonimo/i:
HMC-1 cell line
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
human
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Linea cellulare di mastociti umani HMC-1.2, HMC-1.2 human mast cell line is a variant subline of the HMC-1 cell line and possesses both the V560G and D816V KIT mutations.
biological source
human
Quality Segment
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
-140 to -196°C
General description
HMC-1.1 (HMC-1(560)) e HMC-1.2 (HMC-1(560,816)) sono due linee cellulari varianti derivate dalla linea cellulare HMC-1 (2). HMC-1.1 è caratterizzata dalla mutazione V560G ma non dalla mutazione D816V. HMC-1.2 è portatrice sia della mutazione V560G che di quella D816V ed è caratterizzata da un tasso proliferativo superiore rispetto a HMC-1.1. È stato suggerito che il maggior potenziale proliferativo di HMC-1.2 sia attribuibile alla mutazione D816V.
La linea cellulare HMC-1 è stata ottenuta da un paziente con leucemia mastocitaria. Le cellule HMC-1 sono molto usate negli studi sulla funzionalità dei mastociti umani perché possiedono molte delle caratteristiche dei mastociti tissutali, come l′espressione di istamina, triptasi ed eparina e un profilo degli antigeni di superficie simile (1,2). La tirosin-chinasi recettoriale KIT è espressa sui mastociti e ha un ruolo importante nella proliferazione, nella funzionalità e nella sopravvivenza dei mastociti. Mutazioni attivanti del gene di KIT sono state correlate a un′alterata regolazione della crescita dei mastociti e sono associate ai tumori mastocitari e a mastocitosi sistemica. Nella linea cellulare HMC-1 sono state identificate due mutazioni puntiformi attivanti nel gene KIT (3), entrambe le quali convertono il recettore in uno stato costitutivamente fosforilato in tirosina e attivo, che causa una proliferazione indipendente dai fattori di crescita.
1. Nilsson, G, et al. (1994) Phenotypic Characterization of the Human Mast-Cell Line HMC-1. Scand. J. Immunol 39: 489-498.
2. Sundstrom, M, et al. (2003) Functional and phenotypic studies of two variants of a human mast cell line with a distinct set of mutations in the c-kit proto-oncogene. Immunology 108: 89-97.
3. Furitsu, T, et al. (1993) Identification of mutations in the coding sequence of the proto-oncogene c-kit in a human mast cell leukemia cell line causing ligand-independent activation of c-kit product. J. Clin. Invest. 92(4): 1736-4.
Application
Categoria di ricerca
Infiammazione & immunologia
Cancro
Questo prodotto è destinato al commercio e venduto esclusivamente ad istituzioni accademiche per essere impiegato nella ricerca accademica interna secondo i termini dell′“Academic Use Agreement”, come descritto in dettaglio nella documentazione del prodotto. Per informazioni concernenti qualsiasi altro utilizzo, si prega di contattare licensing@emdmillipore.com.
Biochem/physiol Actions
Cellule tumorali
Preparation Note
Conservare in azoto liquido. Dopo il primo scongelamento le cellule possono essere mantenute in coltura per almeno 10 passaggi senza alcuna compromissione significativa dell′espressione e della funzionalità dei marcatori cellulari.
Analysis Note
• Ogni microprovetta contiene ≥ 1X106 cellule vitali.
• La negatività delle cellule ai virus HPV-16, HPV-18, epatite A, B, C e HIV-1 e 2 è testata mediante PCR.
• Le cellule non sono contaminate da micoplasma.
• Per verificare l′identità univoca della linea cellulare, si esegue la genotipizzazione di ogni lotto di cellule tramite analisi delle STR.
Other Notes
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Disclaimer
SOLO PER SCOPI DI RICERCA. In Francia questo prodotto è regolamentato quando destinato a scopi scientifici, comprese le attività di importazione ed esportazione (articolo L 1211-1, paragrafo 2 del codice della sanità pubblica). L'acquirente (cioè l'utilizzatore finale) è tenuto a procurarsi l′autorizzazione all'importazione da parte del Ministero della Ricerca francese di cui all'articolo L1245-5-1 II del Codice della Sanità Pubblica. Ordinando questo prodotto, si conferma tacitamente di aver ottenuto l′autorizzazione all'importazione richiesta.
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SCC065SCC415CB_01042712
vibrant-m
Huh-7D 12 Cell Line human
description
HMC-1.2 human mast cell line is a variant subline of the HMC-1 cell line and possesses both the V560G and D816V KIT mutations.
description
HL-1 Cardiac Muscle Cell Line has been extensively characterized and is a valuable model system to address questions of cardiac biology at the cellular & molecular levels.
description
-
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. 01042712, human liver, Epithelial
biological source
human
biological source
mouse
biological source
human
biological source
human liver
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-
storage temp.
≤ − 140°C
storage temp.
−196°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)