Vai a
P7255
Puromicina
≥98% (HPLC), powder
Caratteristiche di sostenibilità
Sinonimo/i:
3′-[α-ammino-p-metossiidrocinnamamido]-3′-desossi-N,N-dimetiladenosina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 233.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 604.00
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 651.00
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1270.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2180.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H29N7O5 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
544.43
UNSPSC Code:
51281912
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-387-8
Beilstein/REAXYS Number:
3853613
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 233.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
greener alternative product score
old score: 88
new score: 79
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product characteristics
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
solubility
H2O: 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, neoplastics, parasites
greener alternative category
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.COc1ccc(C[C@H](N)C(=O)N[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)n3cnc4c(ncnc34)N(C)C)cc1
InChI
1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16+,18+,22+;;/m0../s1
InChI key
MKSVFGKWZLUTTO-FZFAUISWSA-N
General description
Chemical structure: peptidyl nucleoside
Sterilize stock solution by filtration using 0.22 μm filter then store in aliquots at −20 °C.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Atom Economy”, “Design for Energy Efficiency”, “Use of Renewable Feedstock” and “Design for Degradation”. Click here to view its DOZN scorecard.
Application
Recommended for use as a selection agent at a range of 1-10 μg/mL.
Biochem/physiol Actions
Modalità d′azione: La puromicina inibisce la sintesi proteica provocando l′arresto prematuro della catena con funzione di analogo dell′estremità 3′-terminale dell′aminoacil-tRNA.
Modalità di resistenza: La puromicina acetiltransferasi è un gene di resistenza efficace.
Spettro antimicrobico: Questo prodotto è attivo nei confronti dei microrganismi gram positivi, meno attivo nei confronti dei bacilli acido.rapidi e più debolmente attivo nei confronti dei microrganismi gram negativi. La puromicina può impedire la crescita di batteri, protozoi, alghe e cellule di mammifero e agisce rapidamente, uccidendo il 99% delle cellule entro 2 giorni.
Puromycin dihydrochloride is a part of the amino-nucleoside family of antibiotics and is derived from Streptomyces alboniger. It is a broad spectrum antibiotic with antitumor activity, as an inhibitor of protein synthesis and has been used to study transcription regulatory mechanisms that control the sequential and coordinate expression of genes during cell differentiation. The recommended working concentration in eukaryotic cell culture is 1-10 μg/mL.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Preparation Note
This product is soluble in water at 50 mg/mL. A stock solution should be prepared by filtration using a 0.22 μm filter and then stored in aliquots at -20°C. This product is also soluble in methanol at 10 mg/mL.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Keep in a dry place. Keep in a dry place
Disclaimer
As supplied, this product remains active for four years when stored at -20°C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P8833P9620
Puromicina ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
P7255
Puromicina
Puromicina powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P8833
Puromicina
Puromicina Ready Made Solution, from Streptomyces alboniger, 10 mg/mL in H2O, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P9620
Puromicina
description
≥98% (HPLC), powder
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
Ready Made Solution, from Streptomyces alboniger, 10 mg/mL in H2O, suitable for cell culture
form
powder
form
powder
form
ready-to-use solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Puromicina
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What are the approximate concentrations of Product P7255, Puromycin dihydrochloride, suitable for HeLa human uterus, B16 mouse melanoma and PC1.0 hamster adenocarcinoma cells?
    1 answer
    1. HeLa human uterus: 3 μg/mL; B16 mouse melanoma: 1-3 μg/mL; PC1.0 hamster adenocarcinoma: 10 μg/mL
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What are the approximate concentrations of Product P7288, Puromycin dihydrochloride, suitable for HEK293, A431 and Jurkat cells?
    1 answer
    1. HEK293: 2 μg/mL; A431: 1 μg/mL and Jurkat: 4 μg/mL.