This product does not have an expiration date, but is assigned a retest date of 4 years from the date of quality release. This date is published in the lot specific retest date is reported on the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/d223107#product-documentation
D223107
Dotriacontane
97%
Sinonimo/i:
Bicetyl, n-Dotriacontane
Prodotti consigliati
Densità del vapore
15.6 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
97%
Stato
powder
P. ebollizione
467 °C (lit.)
Punto di fusione
65-70 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H66/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
What is the lifetime of Dotriacontane 97%?
1 answer-