D1414
Droperidol
Sinonimo/i:
1-[1-[3-(p-Fluorobenzoyl)propyl]-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl]-2-benzimidazolinone
Scegli un formato
CHF 295.00
Spedizione prevista il10 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 295.00
Spedizione prevista il10 aprile 2025
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Ideatore
Johnson & Johnson
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(=CC2)N3C(=O)Nc4ccccc34
InChI
1S/C22H22FN3O2/c23-17-9-7-16(8-10-17)21(27)6-3-13-25-14-11-18(12-15-25)26-20-5-2-1-4-19(20)24-22(26)28/h1-2,4-5,7-11H,3,6,12-15H2,(H,24,28)
RMEDXOLNCUSCGS-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... DRD1(1812) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , HTR2A(3356) , KCNH1(3756) , KCNH2(3757)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?