Vai a
A2861
Astemizole
≥98% (HPLC), hERG potassium channel blocker, powder
Sinonimo/i:
1-(4-Fluorobenzyl)-2-(1-[4-methoxyphenethyl]piperidin-4-yl)aminobenzimidazole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 160.00
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 393.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H31FN4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
458.57
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41121800
EC Number:
272-441-9
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
CHF 160.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Astemizole, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
solubility
DMSO: >20 mg/mL
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(CCN2CCC(CC2)Nc3nc4ccccc4n3Cc5ccc(F)cc5)cc1
InChI
1S/C28H31FN4O/c1-34-25-12-8-21(9-13-25)14-17-32-18-15-24(16-19-32)30-28-31-26-4-2-3-5-27(26)33(28)20-22-6-10-23(29)11-7-22/h2-13,24H,14-20H2,1H3,(H,30,31)
InChI key
GXDALQBWZGODGZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Biochem/physiol Actions
Astermizole is a potent hERG potassium channel blocker (IC50 of 0.9 nM) and may used as a pharmacological chaperone to correct folding defects and restore protein function for some mutated forms of hERG channels. It has also been studied for treatment of malaria, hERG and hEAG channel function in cancer and as a second generation antihistamine H-1 antagonist.
Astermizole is a potent hERG potassium channel blocker (IC50 of 0.9 nM).
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1447
Astemizole ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A2861
Astemizole
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light, desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)