Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 74.30 |
50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 300.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Donepezil hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: ≥20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1C(CC2CCN(CC3=CC=CC=C3)CC2)CC4=CC(OC)=C(OC)C=C41.[H]Cl
InChI
1S/C24H29NO3.ClH.H2O/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18;;/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3;1H;1H2
InChI key
HLJIZAKUNCTCQX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ACHE(43)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - |
| solubility DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: ≥20 mg/mL | solubility H2O: >20 mg/mL | solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 20 mg/mL, clear |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Donepezil hydrochloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?