C3411
2′,7′-Bis(2-carboxyethyl)-5(6)-carboxyfluorescein
≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
BCECF
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCc1cc2c(OC3=CC(=O)C(CCC(O)=O)=CC3=C2c4cc(ccc4C(O)=O)C(O)=O)cc1O
InChI
1S/C27H20O11/c28-19-10-21-17(7-12(19)2-5-23(30)31)25(16-9-14(26(34)35)1-4-15(16)27(36)37)18-8-13(3-6-24(32)33)20(29)11-22(18)38-21/h1,4,7-11,28H,2-3,5-6H2,(H,30,31)(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37)
DKROGDOAOXDINY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.