385530
N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate
97%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
O-(N-Succinimidyl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate, TSTU
About This Item
Prodotti consigliati
product name
N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate, 97%
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
Punto di fusione
198-201 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.CN(C)C(\ON1C(=O)CCC1=O)=[N+](\C)C
InChI
1S/C9H16N3O3.BF4/c1-10(2)9(11(3)4)15-12-7(13)5-6-8(12)14;2-1(3,4)5/h5-6H2,1-4H3;/q+1;-1
YEBLHMRPZHNTEK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Linking sensor molecules with amino groups to amino functionalized AFM tips
Reactant for synthesis of:
A polymer supported oranotin reagent for prosthetic group labeling of biological macromolecules with radioiodine
L-Rhamnose antigen
Fluorinated rhodamines for optical microscopy and nanoscopy
c(RGDyK) targeted SN38 prodrug
Polyelectrolytes for thin film construction
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3