Vai a
P8250
Perossidasi
Type II, essentially salt-free, lyophilized powder, 150-250 units/mg solid (using pyrogallol)
Sinonimo/i:
Donatore: idrogeno-perossido ossidoreduttasi, Perossidasi di rafano
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
eCl@ss:
32160410
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-668-6
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
150-250 units/mg solid (using pyrogallol)
Biological source:
horseradish
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
horseradish
Quality Segment
type
Type II
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity
150-250 units/mg solid (using pyrogallol)
mol wt
~44 kDa
solubility
0.1 M phosphate buffer: soluble (pH 6.0), H2O: soluble
absorbance ratio
RZ ≥1.8
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI key
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
General description
La perossidasi di rafano si isola dalle radici del rafano (Amoracia rusticana) e appartiene al gruppo delle perossidasi con ferroprotoporfirina. L′HRP è un polipeptide a singola catena che contiene quattro ponti disolfuro. È una glicoproteina che contiene il 18% di carboidrati. La composizione dei carboidrati include galattosio, arabinosio, xilosio, fucosio, mannosio, mannosamina e galattosamina, a seconda del singolo isozima. Il peso molecolare (circa 44 kDa) include la catena polipeptidica (33.890 Dalton), la emina con Ca2+ (circa 700 Dalton) e il carboidrato (circa 9.400 Dalton). Esistono almeno sette isoenzimi di HRP. Il punto isoelettrico degli isoenzimi della perossidasi di rafano è compreso fra 3,0 e 9,0.
Application
Horseradish peroxidase (HRP) is isolated from horseradish roots (Amoracia rusticana). It is used in biochemistry applications such as western blots, ELISA and Immunohistochemistry. Horseradish peroxidase is used to amplify a weak signal and increase detectability of a target molecule, such as a protein. Horseradish peroxidase, product P8250, has been used to study nonoral antigens in inflamed gingiva[1] and Ebola virus glycoprotein toxicity[2].
The enzyme has been used as a comparison during the peroxidase assay of extract from mature tall fescue leaf blades.[3] It has also been used to measure H2O2 production.[4]
Biochem/physiol Actions
When incubated with a substrate, horseradish peroxidase produces a coloured, fluorimetric, or luminescent derivative of the labeled molecule, allowing quantification. Horseradish peroxidase has been shown to slightly reduce the level of inhibition in a cydAB mutant.
HRP readily combines with hydrogen peroxide (H2O2) and the resultant [HRP-H2O2] complex can oxidize a wide variety of hydrogen donors. The optimal pH is 6.0-6.5 and the enzyme is most stable in the pH range of 5.0-9.0. HRP can be conjugated to antibodies by several different methods including glutaraldehyde, periodate oxidation, through disulfide bonds, and also via amino and thiol directed cross-linkers. It is smaller and more stable than the enzyme labels β-galactosidase and alkaline phosphatase. Hence, it is the most desired label. Also, its glycosylation leads to lower non-specific binding. It is also used for the determination of glucose and peroxides in solution. Sodium azide, cyanide, L-cystine, dichromate, ethylenethiourea, hydroxylamine, sulfide, vanadate, p-aminobenzoic acid, and Cd2+, Co2+, Cu2+, Fe3+, Mn2+, Ni2+, Pb2+ ions are found to inhibit the enzyme activity.
Analysis Note
Il RZ (Reinheitszahl) è il rapporto di assorbanza A403/A275 determinato a 0,5-1,0 mg/mL in acqua deionizzata. Misura il contenuto di emina, non l′attività enzimatica. Anche preparazioni con un RZ elevato possono avere una bassa attività enzimatica.
Preliminary work shows it to contain at least five isoenzymes.
Other Notes
Per maggiori informazioni sulla perossidasi visitare la pagina www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Una unità di pirogallolo forma 1,0 mg di purpurogallina da pirogallolo in 20 secondi a pH 6,0 e 20 °C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P6782SRE0082P8415
Perossidasi Type II, essentially salt-free, lyophilized powder, 150-250 units/mg solid (using pyrogallol)
Sigma-Aldrich
P8250
Perossidasi
Perossidasi Type VI-A, essentially salt-free, lyophilized powder, 950-2000 units/mg solid (using ABTS), ≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
Sigma-Aldrich
P6782
Perossidasi
Perossidasi For research or further manufacturing use only. Not intended for direct use in humans or animals. Non-TSCA use only in US, Type VI, powder, stabilized, ≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
Sigma-Aldrich
SRE0082
Perossidasi
Perossidasi Type XII, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
Sigma-Aldrich
P8415
Perossidasi
biological source
horseradish
biological source
-
biological source
-
biological source
-
specific activity
150-250 units/mg solid (using pyrogallol)
specific activity
≥250 units/mg solid (using pyrogallol), 950-2000 units/mg solid (using ABTS)
specific activity
≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
specific activity
≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
powder, stabilized
form
essentially salt-free, lyophilized powder
mol wt
~44 kDa
mol wt
~44 kDa
mol wt
-
mol wt
~44 kDa
solubility
0.1 M phosphate buffer: soluble (pH 6.0), H2O: soluble
solubility
0.1 M phosphate buffer: soluble 10 mg/mL, clear, orange to red (pH 6.0), H2O: soluble
solubility
phosphate buffer: soluble
solubility
0.1 M phosphate buffer: soluble (pH 6.0), H2O: soluble
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perossidasi
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)