Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 380.00 |
Informazioni su questo articolo
product line
BioReagent
Quality Segment
form
solid
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, acetonitrile: soluble
fluorescence
λex 482 nm; λem 528 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
Application
Packaging
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for fluorescence | description ≥90% (HPLC) | description 1 mg/mL in DMSO | description A variable mixture of cell-permeable ester derivatives of BCECF that are hydrolyzed by cytosolic esterases to yield intracellularly trapped indicator BCECF. |
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - | suitability - |
| fluorescence λex 482 nm; λem 528 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase) | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence λem 525-531 nm, λex 500-504 nm |
| form solid | form powder | form liquid | form solid |
| solubility DMF: soluble, DMSO: soluble, acetonitrile: soluble | solubility - | solubility - | solubility DMF: soluble, acetonitrile: 25 mg/mL, DMSO: soluble |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?