Vai a
C2920
Carbonil cianuro 4-(trifluorometossi)fenilidrazone
≥98% (HPLC), powder, Mitophagy inducer
Sinonimo/i:
FCCP, Mesossalonitrile 4-trifluorometossifenilidrazone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 376.00
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 641.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CF3OC6H4NHN=C(CN)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
206-730-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
664446
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 376.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Carbonil cianuro 4-(trifluorometossi)fenilidrazone, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
mp
174-175 °C (dec.) (lit.)
solubility
95% ethanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc(N\N=C(/C#N)C#N)cc1
InChI
1S/C10H5F3N4O/c11-10(12,13)18-9-3-1-7(2-4-9)16-17-8(5-14)6-15/h1-4,16H
InChI key
BMZRVOVNUMQTIN-UHFFFAOYSA-N
General description
L′FCCP è un protonoforo (ionoforo H+ ) e un disaccoppiante della fosforilazione ossidativa nei mitocondri.[1] È in grado di depolarizzare il plasma e le membrane mitocondriali. L′FCCP ha dimostrato di esercitare diversi effetti sul calcio cellulare. È stata anche riferita la sua capacità di inibire una corrente di fondo generata dal K+ e indurre una ridotta corrente entrante, ridurre il pH di 0,1 unità e indurre un aumento del [Na+] intracellulare. L′FCCP stimola l′attività della Mg2+-ATPasi, inibisce la produzione di β-amiloide e mima l′effetto dell′agonista selettivo del glutammato N-metil-D-aspartato (NMDA) sulla produzione del superossido mitocondriale.
Application
Il carbonilcianuro 4-(trifluorometossi)fenilidrazone (FCCP) è stato impiegato come disaccoppiantenella coltura cellulare per studiarne gli effetti su: adipociti termogenici murini[2], β-ossidazione nei mitocondri di topo[3], metabolismo delle cellule dendritiche derivate dal midollo osseodi topo[4]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C2759C2020SML2959
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
95% ethanol: soluble
solubility
DMSO: 100 mM
solubility
H2O: slightly soluble, methanol: water: soluble, polar organic solvents: soluble
solubility
-
color
yellow
color
yellow to orange
color
yellow
color
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)