Passa al contenuto
B8686
(+)-N-3-Benzyl Nirvanol
≥98% (HPLC), powder, CYP2C19 inhibitor
Sinonimo/i:
5-ethyl-5-phenyl-3-(phenylmethyl)-2,4-imidazolidinedione, 5-ethyl-5-phenyl-3-(phenylmethyl)-hydantoin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H18N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.35
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
(+)-N-3-Benzyl Nirvanol, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@]1(NC(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O)c3ccccc3
InChI
1S/C18H18N2O2/c1-2-18(15-11-7-4-8-12-15)16(21)20(17(22)19-18)13-14-9-5-3-6-10-14/h3-12H,2,13H2,1H3,(H,19,22)/t18-/m0/s1
InChI key
ZMZDHUHMXXALFX-SFHVURJKSA-N
Application
(+)-N-3-Benzylnirvanol may be used as a cytochrome P450 2C19 (CYP2C19) inhibitor in a comparison study to treat cocktail and individual substrates for the screening for potent cytochrome P450 (CYP) inhibition. It may also be used in comparative studies to investigate its potential as CYP and non-CYP selective inhibitors of CYP2C19 in suspended human hepatocytes.
Biochem/physiol Actions
(+)-N-3-Benzylnirvanol serves as an inhibitor of cytochrome P450 2B6 (CYP2B6).
(+)-N-3-Benzyl-nirvanol is a potent selective CYP2C19 inhibitor.
(+)-N-3-Benzyl-nirvanol is a potent selective CYP2C19 inhibitor. CYP2C19 has a high frequency of drug resistance; highly polymorphic.
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)