74437
(+)-Nootkatone
≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
(4R,4aS,6R)-4,4a,5,6,7,8-Hexahydro-4,4a-dimethyl-6-(1-methylethenyl)-2(3H)-naphthalenone
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
crystals
Attività ottica
[α]20/D +182.0±5.0°, c = 1% in ethanol
Condizioni di stoccaggio
under inert gas (Argon)
Punto di fusione
35-39 °C
Gruppo funzionale
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1CC(=O)C=C2CC[C@H](C[C@@]12C)C(C)=C
InChI
1S/C15H22O/c1-10(2)12-5-6-13-8-14(16)7-11(3)15(13,4)9-12/h8,11-12H,1,5-7,9H2,2-4H3/t11-,12-,15+/m1/s1
WTOYNNBCKUYIKC-JMSVASOKSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?