N5757
α-Naphthoflavone
≥98%
Sinonimo/i:
alpha-Naphthoflavone, 7,8-Benzoflavone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
tecniche
titration: suitable
Colore
white to yellow
Punto di fusione
153-157 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C=C(Oc2c1ccc3ccccc23)c4ccccc4
InChI
1S/C19H12O2/c20-17-12-18(14-7-2-1-3-8-14)21-19-15-9-5-4-6-13(15)10-11-16(17)19/h1-12H
VFMMPHCGEFXGIP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADORA3(140) , CYP1A2(1544) , PRKDC(5591)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.