Vai a
SML0485
Azamulin
≥98% (HPLC), powder, pleuromutilin antibiotic
Sinonimo/i:
(5-Amino-1H-1,2,4-triazol-3-yl)thio]acetic acid (3aS,4R,5S,6R,8R,9R,9aR,10R)-6-ethyldecahydro-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl ester;, 14-O-(5-(2-Amino1,3,4-triazolyl)thioacetyl)dihydromutilin, Antibiotic TDM 85-530
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 189.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 797.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H38N4O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
478.65
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 189.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Azamulin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@]1(C)C[C@@H](OC(=O)CSc2nnc(N)[nH]2)[C@]3(C)[C@H](C)CC[C@]4(CCC(=O)[C@@H]34)[C@@H](C)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H38N4O4S/c1-6-22(4)11-16(32-17(30)12-33-21-26-20(25)27-28-21)23(5)13(2)7-9-24(14(3)19(22)31)10-8-15(29)18(23)24/h13-14,16,18-19,31H,6-12H2,1-5H3,(H3,25,26,27,28)/t13-,14+,16-,18+,19+,22-,23+,24+/m1/s1
InChI key
FMHQJXGMLMSMLC-WBUYAQKGSA-N
General description
Azamulin isolated from fungus Pleurotus mutilis is a diterpene antibiotic. It is related to pleuromutilin being its synthetic azole derivative.
Application
Azamulin has been used as a selective CYP3A4 inhibitor to pretreat primary hepatocyte cells and in prostate cancer cell lines LNCaP and MDAPCa2b.
Biochem/physiol Actions
Azamulin is a CYP3A4 inhibitor.
Azamulin is a derivative of the antibiotic pleuromutilin. The compound is a very specific inhibitor of the CYP3A family (IC50 = 0.03-0.24 μM). Azamulin is 15 and 13 fold more active against CYP3A4 compared to CYP3A5 or CYP3A7, respectively, and is at least 100 fold selective over other CYP isoforms, with the exception of CYP2J2 (approximately 50-fold).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SBR00096340441667355
Azamulin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0485
Azamulin
Lefamulin ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
SBR00096
Lefamulin
Tiamulin VETRANAL®, analytical standard
Supelco
34044
Tiamulin
Tiamulin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1667355
Tiamulin
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
VETRANAL®, analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)