A6582
Antifoam A concentrate
active silicone polymer 100%
Sinonimo/i:
Antifoam agent, Antifoam solution, Foam control agent
Stato
emulsion (aqueous)
tecniche
cell culture | hybridoma: suitable
microbiological culture: suitable
Densità
0.97 g/mL at 25 °C
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
room temp
Compatibilità
(Mammalian (suspension))
bacteria (fermentation)
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Molecular biology grade and tested for use in bacterial fermentation.
- Extremely effective foam suppressor for aqueous and non-aqueous systems.
- Made of 100% active silicone polymer, free of emulsifiers.
- Typically, effective at 1-100 ppm.
- Product will be stable in the pH range of 5 to 9.
- Can be directly added to a fermentation medium but it is not recommended that it be pumped to a fermenter on an as-needed basis.
Componenti
Nota sulla preparazione
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 101 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?