Documenti
59920C
SAFC
Antischiuma EX-CELL®
gamma irradiated
Produzione farmaceutica
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
Forma fisica
liquid
tecniche
NMR: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein quantification: suitable
Compatibilità
suitable for manufacturing use
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
EX-CELL® ANTIFOAM è una emulsione non ionica (simeticone) di grado USP progettata per l′uso in industrie biofarmaceutiche e bioveterinarie per agevolare il controllo della schiuma tipicamente associata all′uso dei terreni di coltura nei bioreattori.
Attraverso l′ottimizzazione della formulazione, l′utilizzo di un saggio quantitativo e la considerazione dell′adsorbimento aspecifico del simeticone, SAFC riesce a dichiarare la concentrazione effettiva del simeticone nel prodotto finito sterilizzato a raggi gamma. Il risultato finale è una formulazione ottimizzata grazie alla quale SAFC è in grado di offrire un prodotto dalle proprietà costanti.
Questo prodotto è di origine non animale, formulato a partire da un′emulsione di Simethicone al 30% DOW CORNING Q7-2587
Note legali
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Bioreactor productivity and media cost comparison for different intensified cell culture processes.
Xu S et al.
Biotechnology Progress, doi: 10-doi: 10 (2016)
High-density mammalian cell cultures in stirred-tank bioreactor without external pH control.
Xu S and Chen H
Journal of Biotechnology, 231, 149-149 (2016)
A practical approach in bioreactor scale-up and process transfer using a combination of constant P/V and vvm as the criterion.
Xu S et al.
Biotechnology Progress, doi: 10-doi: 10 (2017)
David N Powers et al.
Biotechnology progress, 35(6), e2894-e2894 (2019-08-20)
Real-time monitoring of cell cultures in bioreactors can enable expedited responses necessary to correct potential batch failure perturbations which may normally go undiscovered until the completion of the batch and result in failure. Currently, analytical technologies are dedicated to real-time