Documenti fondamentali
A2576
Sigma-Aldrich
Agarosio
Ultra-low Gelling Temperature, molecular biology grade
Sinonimo/i:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41105317
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
Molecular Biology
Livello qualitativo
Tipo
Type IX-A
Stato
powder
tecniche
electrophoresis: suitable
Impurezze
≤7% water
Ceneri
≤0.4%
EEO
≤0.12
Punto di fusione
≤62 °C
Temp. transizione
gel point ≤20 °C (1.5% gel)
Resistenza del gel
≥300 g/cm2 (1.5% gel)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.14%
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Descrizione generale
Agarose is a polymer extracted from agar or agar-bearing marine algae. This purified linear galactan hydrocolloid comprises alternating co-polymers D-galactose and 3,6-anhydro-L-galactose units connected by α-(1→3) and β-(1→4) glycosidic bonds. Agarose is highly biocompatible and possesses variable mechanical and diffusion properties. Agarose can be used as a gelling agent, to separate nucleic acids electrophoretically.
Applicazioni
Agarose has been used:
  • in thaumatin and elastase protein crystallization
  • in microcasting using a polydimethylsiloxane (PDMS) mold with micro-channel
  • in agarose micro-confinement array
Agarose is super low melting point and recommended for use in capillary electrophoresis, tissues & cell culture, and viral plaque assay.
Yields unusually strong gels for an ultra-low gelling agarose. Ideal for electrophoresis of heat-labile samples and for growth of hybridomas or other cell lines.
Risultati analitici
Segue l′elenco delle caratteristiche specificate per il nostro agarosio:
contenuto in solfati - usato come indicatore di purezza, poiché il solfato è il principale gruppo ionico presente.
forza del gel -la forza che deve essere applicata a un gel per provocarne la rottura.
punto di gel - la temperatura alla quale una soluzione acquosa di agarosio gelifica al raffreddamento La transizione dallo stato liquido a gel delle soluzioni di agarosio è soggetto a isteresi, ovvero il punto di gel non coincide con la temperatura di fusione.
Elettroendosmosi (EEO) - indica un movimento di liquido attraverso il gel. I gruppi anionici in un gel di agarosio sono fissati alla matrice e non possono muoversi, mentre i controcationi dissociabili possono migrare verso il catodo nella matrice, dando origine a EEO. Poiché il movimento elettroforetico dei biopolimeri è solitamente diretto verso l'anodo, l'EEO può disturbarne la migrazione a causa della convezione interna.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Agarosio Type I-A, low EEO
Sigma-Aldrich
A0169
Agarosio
Agarosio Medium EEO, for molecular biology
Sigma-Aldrich
A6877
Agarosio
Agarosio High EEO, for molecular biology
Sigma-Aldrich
05066
Agarosio
Agarosio BioReagent, for molecular biology, Wide range/Standard 3:1
Sigma-Aldrich
A7431
Agarosio
Agarosio Type I, low EEO
Sigma-Aldrich
A6013
Agarosio
Agarosio Type IV, Special High EEO
Sigma-Aldrich
A3643
Agarosio
Agarosio Low EEO, for Immunoelectrophoresis
Sigma-Aldrich
A4679
Agarosio
Jan T Burri et al.
The New phytologist, 220(1), 187-195 (2018-06-16)
Physical forces are involved in the regulation of plant development and morphogenesis by translating mechanical stress into the modification of physiological processes, which, in turn, can affect cellular growth. Pollen tubes respond rapidly to external stimuli and provide an ideal
Jiaqing Yu et al.
Advanced healthcare materials, 5(23), 2983-2992 (2016-11-03)
Bacterial cellulose (BC) is a biocompatible material with high purity and robust mechanical strength used to fabricate desirable scaffolds for 3D cell culture and wound healing. However, the chemical resistance of BC and its insolubility in the majority of solutions
Agarose gel electrophoresis for the separation of DNA fragments
Lee PY, et al.
Journal of Visualized Experiments, 4(62) (2012)
Microcasting with agarose gel via degassed polydimethylsiloxane molds for repellency-guided cell patterning
Tanaka N, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(60), 54754-54762 (2016)
Protein crystallization in agarose gel with high strength: developing an automated system for protein crystallographic processes
Sugiyama S, et al.
Japanese Journal of Applied Physics, 48(7R), 075502-075502 (2009)