Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti
A1720
Sigma-Aldrich
G 418
powder, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Sinonimo/i:
Antibiotico G418
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H40N4O10 · 2H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
692.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
ID PubChem:
NACRES:
NA.76
product name
G 418, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D (Specific Rotation: +104.4o (c=0.3% in H2O at 26oC))
Potenza
≥720 μg per mg (Dried basis)
PM
692.7
Confezionamento
pkg of 1 g
pkg of 25 g
pkg of 5 g
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: 100 mg/mL (As a stock solution. Stock solutions should be stored at 2-8°C. Stable at 37°C for 8 days.)
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC[C@@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H]([C@H](C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
G-418 è un antibiotico aminoglicosidico, prodotto dal ceppo NRRL 5326 di Micromonospora rhodorangea. Ha un ampio intervallo di attività antibatterica sia in vivo sia in vitro. Mostra anche attività nei confronti di protozoi, amebiasi cecale ed elminti. In genere è noto come antibiotico selettivo geneticina.
Struttura chimica: aminoglicoside
Applicazioni
G418 sale disolfato è un antibiotico aminoglicosidico con struttura simile alla gentamicina usato per la selezione e il mantenimento di cellule procariote ed eucariote trasfettate con un promotore iNOS e con il gene della resistenza alla neomicina†. Le concentrazioni ottimali per la selezione e il mantenimento variano in base alle linee cellulari. Batteri e alghe necessitano di 5 μg/mL o meno mentre per le cellule animali possono essere necessari 300-500 μg/mL.
Azioni biochim/fisiol
G-418 inibisce la sintesi delle proteine nelle fasi iniziali dell′allungamento, nella post-iniziazione, nella fase di iniziazione della traduzione oltre che appena prima di quest′ultima.
Avvertenza
Il prodotto è stabile per due anni se conservato a 2-8°C. Le soluzioni madre sono stabili a 37 C per 8 giorni.
Nota sulla preparazione
G418 in polvere è solubile in acqua a 100 mg/mL.
Altre note
Tenere il contenitore ben chiuso in luogo asciutto e ben ventilato. Conservare in luogo asciutto.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Serene R Lai et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 405, 31-37 (2008-03-29)
RNA interference (RNAi) is one of the most commonly used procedures for gene targeting in today's cutting edge technology and has great potential for use in clinical therapy. Using a plasmid construct that exogenously expresses short-hairpin RNAs (shRNAs) targeting a
G H Wagman et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 6(2), 144-149 (1974-08-01)
Antibiotic G-418 is a new aminoglycoside produced as the major component by a new species of Micromonospora, M. rhodorangea NRRL 5326. The antibiotic is prepared by submerged fermentation in a soybean-dextrin medium. Antibiotic G-418 is adsorbed on a cationic-exchange resin
D C Eustice et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 26(1), 53-60 (1984-07-01)
Tetrahymena thermophila is a eucaryotic organism that is highly susceptible to growth inhibition by aminoglycoside antibiotics. Concentrations of paromomycin, gentamicin G418, and hygromycin B at 22, 10, and 17 microM, respectively, inhibited growth by 50%. A combination of in vitro
Hillary C Valley et al.
Journal of cystic fibrosis : official journal of the European Cystic Fibrosis Society, 18(4), 476-483 (2018-12-20)
Assessment of approved drugs and developmental drug candidates for rare cystic fibrosis (CF)-causing variants of the Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator (CFTR) requires abundant material from relevant models. Isogenic cell lines harboring CFTR variants in the native genomic context were
Nikolay P Kandul et al.
Nature communications, 11(1), 2106-2106 (2020-05-02)
Here, we describe a drug-inducible genetic system for insect sex-separation that demonstrates proof-of-principle for positive sex selection in D. melanogaster. The system exploits the toxicity of commonly used broad-spectrum antibiotics geneticin and puromycin to kill the non-rescued sex. Sex-specific rescue
Articoli
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Protocolli
Determine optimal antibiotic concentration for stable cell lines, ensuring efficient selection in transduced cells.
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.