Documenti fondamentali
69479
Supelco
N-metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetammide
for GC derivatization, LiChropur, ≥98.5%
Sinonimo/i:
N-trimetilsililN-metil trifluoroacetammide, MSTFA
About This Item
Formula condensata:
CF3CON(CH3)Si(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.25
Beilstein:
1941550
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
≥98.5% (GC)
≥98.5%
Grado
for GC derivatization
Livello qualitativo
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
8.8 mmHg ( 27 °C)
Saggio
≥98.5% (GC)
≥98.5%
Stato
liquid
Qualità
LiChropur
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.38 (lit.)
n20/D 1.380
P. ebollizione
130-132 °C (lit.)
Densità
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
N-metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamide (MSTFA) è un agente sililante.
Applicazioni
Per saperne di più consultare le informazioni sul prodotto
Adatto alla derivatizzazione di amine, aminoacidi, carbossili, idrossiamine, indolalchilamine, n-nitrosaminoacidi, nucleosidi, fenolalchilamine, serotonina e triptamina.
MSTFA può essere usato nella procedura di sililazione per determinare gli ormoni steroidei 17α-etinilestradiolo (EE2) ed estrone con GC-MS. Insieme a trimetilsilil cloruro (TMCS), nei solventi eitil acetato, acetonitrile e diclorometano, MSTFA porta alla formazione dei derivati trimetilsilil (TMS) e tert-butildimetilsilil (TBS).
Altre note
Agente sililante di elevata potenza
Reagente per N-acetil-N, trifluoroacetile, trimetilsilile, N-trimetilsilil-N-trifluoroacetile e O-trimetilsilile (TMS)
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of Chromatography A, 115, 591-591 (1975)
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
Hieng-Ming Ting et al.
Frontiers in plant science, 11, 257-257 (2020-03-27)
Glucosinolates are defense-related secondary metabolites found in Brassicaceae. When Brassicaceae come under attack, glucosinolates are hydrolyzed into different forms of glucosinolate hydrolysis products (GHPs). Among the GHPs, isothiocyanates are the most comprehensively characterized defensive compounds, whereas the functional study of
M. Donike
Chromatographia, 9, 440-440 (1976)
M Donike et al.
Journal of chromatography, 134(2), 385-395 (1977-04-11)
The 1N-TMS-omegan-TFA-derivatives of indolalkylamines are suitable for estimation by combined gas chromatography and mass spectrometry for two reasons, viz. (1) Under electron impact charge stabilisation at the indole nucleus is favoured, so structure-specific ions form the base peak. For unsubstituted
Articoli
Development and validation of a fatty acid methyl esterification method, using methanolic HCl reagent, for FAME analysis by GC of vegetable oils and fats.
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Protocolli
Example displays how MSTFA/MSTFA-d9 derivatization of amphetamine provides valuable information in mass spectra and chromatograms using SLB-5ms GC column.