Vai a
G418-RO
Roche
Soluzione di G-418
solution, =98% (TLC), suitable for transfection
Sinonimo/i:
G 418, Sale disolfato di O-2-amino-2,7-dideossi-Δ-glicero-α-Δ-glucoeptopiranosil[1->4]-O-3-deossi-4C-metil-3-[metil-amino]-β-L-arabinopiranosil-Δ-streptamine, neomicina, Antibiotico G418
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
20 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 221.00
5 x 20 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 936.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H40N4O10 · 2H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
692.71
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
CHF 221.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
98% (TLC)
form
solution
mol wt
692.7 Da
packaging
pkg of 100 ml (04727894001 [5 x 20 ml, equivalent to 5 g]), pkg of 20 mL (04727878001 [equivalent to 1 g])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
50 mg/mL
technique(s)
transfection: suitable
antibiotic activity spectrum
protozoa
mode of action
protein synthesis | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC[C@@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H]([C@H](C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
InChI key
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
General description
Il sale disolfato G-418 di O-2-Amino-2,7-dideossi-δ-glicero-α-δ-glucoeptapiranosil[1->4]-O-3-desossi-4C-metil-3-[metilamino]-β-L-arabinopiranosil-δ-streptamine è un antibiotico aminoglicosodico usato come agente di selezione principale in esperimenti di trasfezione. L′antibiotico interferisce con la funzionalità dei ribosomi 80S e blocca la sintesi di proteine in cellule eucariote. La trasfezione di geni resistenti alla neomicina nelle cellule causa resistenza a G-418 e consente alle cellule di crescere in terreni di coltura contenenti G-418.
Application
La soluzione di G-418 è impiegata per selezionare cellule eucariotiche che sono trasfettate stabilmente con il gene della resistenza alla neomicina (neo) e mantenere il fenotipo (neor) delle cellule resistenti.
La G-418 è anche impiegata per eliminare contaminazioni da fibroblasti in colture miste.
Biochem/physiol Actions
Modalità d′azione: La G418 blocca la sintesi dei polipeptidi e l′allungamento delle proteine inibendo la sintesi in corrispondenza dei ribosomi 70S e 80S.
Spettro antimicrobico: La G418 seleziona le cellule stabilmente trasfettate con un costrutto promotore di iNOS e il gene della resistenza alla neomicina e mostra un′attività contro protozoi ed elminti.
Features and Benefits
  • Pratica soluzione filtrata per la sterilità per l′uso immediato - risparmia tempo prezioso e fatica, ed evita errori potenziali che possono originare dalla preparazione di soluzione sterile di lavoro partendo da polvere di G-418.
  • Qualità e potenza costanti - non mostra nessuna variazione da lotto a lotto nel selezionare cellule resistenti.
  • Testato funzionalmente in una prova in coltura cellulare -.garantisce l′efficacia.
  • Purissimo, come certificato da TLC e analisi microbiologiche – vi consente di impiegare meno antibiotico e nel contempo di avere una selezione più spinta. La mancanza di contaminanti significa tossicità al minimo.
  • Economica in quanto le colonie selezionate sono stabili.
Indice
Soluzione acquosa di G-418, 892 μg/mg, filtrata attraverso membrana con pori da 0,2μm
Preparation Note
Concentrazione di lavoro: La concentrazione ottimale di G-418 deve essere determinata sperimentalmente e varia a seconda del tipo di cellula in uso.
Peso attivo: >700μg/mg
Concentrazione raccomandata in coltura cellulare: La concentrazione ottimale di G-418 deve essere determinata sperimentalmente e varia da100μg/mL a 1mg/mL a seconda del tipo di cellula in uso.
Rotazione specifica: Da 104° a 121°, in acqua (su base secca secondo USP XXII).
Analysis Note
Purezza: = 98%, come da TLC.
Test funzionale: in coltura cellulare.
Other Notes
Esclusivamente per ricerche life science. Non usare a scopo diagnostico.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
hcodes
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)