86826
5-Carboxyfluorescein
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-FAM
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Solubilità
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
Fluorescenza
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Compatibilità
suitable for fluorescence
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
InChI
1S/C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21/h1-9,22-23H,(H,24,25)
NJYVEMPWNAYQQN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?