5-Carboxyfluorescein
Sinonimo/i:
5-FAM, 5-Carboxyfluorescein
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H12O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.32
Products
Marchio
Peso formula
Purezza
Livello qualitativo
Applicazione
Tipo di reagente