Documenti fondamentali
F9551
Sigma-Aldrich
Fluorescein-5-EX N-hydroxysuccinimide ester
>90% purity (HPLC), powder
Sinonimo/i:
Fluorescein 5-carbamoylmethylthiopropanoic acid NHS ester
Scegli un formato
10 MG
CHF 572.00
CHF 572.00
Disponibilità
Spedizione prevista il09 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 572.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H22N2O10S
Peso molecolare:
590.56
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
CHF 572.00
Disponibilità
Spedizione prevista il09 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
product name
Fluorescein-5-EX N-hydroxysuccinimide ester,
Saggio
>90% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
PM
590.56
tecniche
titration: suitable
Colore
yellow to orange
Solubilità
DMSO or DMF: soluble
εmax
70.0-82.0 at 488-494  nm
Fluorescenza
λex 511-519 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(NC(=O)CSCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)ccc1C3=C4C=CC(=O)C=C4Oc5cc(O)ccc35
Applicazioni
Fluorescein-5-EX N-hydroxysuccinimide ester has been used for the labeling of antibodies.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M-ficolin concentrations in cord blood are related to circulating phagocytes and to early-onset sepsis.
Schlapbach LJ et al.
Pediatric Research, 71, 368-368 (2012)