C0662
6-Carboxyfluorescein
~97% purity (HPLC), powder
Sinonimo/i:
6-FAM, FLUOS
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
6-Carboxyfluorescein, ≥96% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥96% (HPLC)
Stato
powder
tecniche
titration: suitable
Colore
dark yellow to dark orange
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
0.1 M NaOH: 9.80-10.20 mg/mL, clear to slightly hazy, orange
λmax
492 nm at 0.1 N in NaOH
Fluorescenza
λex 492 nm; λem 517 nm (pH 8.0)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc2C(=O)OC3(c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35)c2c1
InChI
1S/C21H12O7/c22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h1-9,22-23H,(H,24,25)
BZTDTCNHAFUJOG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)