815-500
Human Mammary Epithelial Cell Growth Medium (500ml)
Sinonimo/i:
Primary Cell Culture Media
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Durata
6 mo.
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Mammary Epithelial Cells and primary epithelial cells from other tissue at Cell Applications, your worldwide provider of human & animal cells, antibodies.