Documenti fondamentali
71345
Sigma-Aldrich
Carbonato di sodio
Sodium carbonate
BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (calc. on dry substance, T)
Sinonimo/i:
Cenere di soda, Sale disodico dell’acido carbonico, Soda calcinata
About This Item
Formula condensata:
Na2CO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.99
Beilstein:
4154566
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
anhydrous
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥99.5% (calc. on dry substance, T)
Stato
powder or crystals
Impurezze
insoluble matter, passes filter test
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.005% total sulfur (as SO4)
Perdita
≤1.0% loss on drying, 200 °C
pH
~12.0 (25 °C, 1 M in H2O)
Punto di fusione
851 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
phosphate, silicate (as SiO2): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
Stringa SMILE
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Sodium carbonate is also termed as soda ash. Solvay process uses sodium chloride and limestone to produce sodium carbonate.[1]
Applicazioni
Sodium carbonate has been used as a component in BG11 liquid media for cyanobacterial growth[2] and in G625 growth medium for Anabaena flos-aquae.[3] It has also been used to impregnate mixed-cellulose ester (MCE) filter.[4]
Azioni biochim/fisiol
Componente tampone, può essere usato per rimuovere le proteine di membrana periferiche.
Sodium carbonate helps to improve the pretreatment of rice straw and develops delignification process.[5]
Altre note
Salt component in the fractionation of multivalent nucleotides by inorganic salt co-precipitationcitation
Salt component in the fractionation of multivalent nucleotides by inorganic salt co-precipitation[6]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Antibiotic Disc Assay for Measuring Cell Wall Function in Synechocystis sp. PCC6803
Cheregi O and Funk C
Bio-protocol, 6(24), 283-291 (2016)
Innovative monitoring of atmospheric gaseous hydrogen fluoride
Dugheri S, et al.
International Journal of Analytical Chemistry, 2016(10) (2016)
Preparation of biogenic gas vesicle nanostructures for use as contrast agents for ultrasound and MRI
Lakshmanan A, et al.
Nature Protocols, 12(10), 2050-2050 (2017)
Sodium Carbonate: A Versatile Material (2000)
Isolation of cyclic AMP by inorganic salt coprecipitation.
P S Chan et al.
Methods in enzymology, 38, 38-41 (1974-01-01)
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review