Documenti fondamentali
S7795
Sigma-Aldrich
Carbonato di sodio
BioXtra, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Cenere di soda, Sale disodico dell’acido carbonico, Soda calcinata
Scegli un formato
500 G
CHF 105.00
1 KG
CHF 177.00
CHF 105.00
Spedizione prevista il30 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
CHF 105.00
1 KG
CHF 177.00
About This Item
Formula condensata:
Na2CO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.99
Beilstein:
4154566
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
CHF 105.00
Spedizione prevista il30 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Nome Commerciale
BioXtra
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Stato
powder
Impurezze
≤0.02% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH
11.2 (25 °C, 4 g/L)
Punto di fusione
851 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Cationi in tracce
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.02%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Sodium carbonate is usually referred to as soda ash. Solvay process uses sodium chloride and limestone to produce sodium carbonate.[1] Sodium carbonate enhances the pretreatment of rice straw and enhances delignification process.[2] Sodium carbonate finds its application in the extraction of bioactive metabolites like epoxyditerpenoids and alkaloids and removes acidic compounds from the extract.[3] Sodium carbonate induces the phase separation in salt induced phase separation extraction (SIPSE) method and enhances the plasma partitioning with acetonitrile.[4]
Applicazioni
Sodium carbonate has been used:
  • to stop α-glucosidase enzyme activity using the extract of Terminalia species[5]
  • as a component in carbonate/bicarbonate buffer for enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)[6]
  • as a component in the growth medium for Synechocystis strains[7]
Azioni biochim/fisiol
Componente tampone, può essere usato per rimuovere le proteine di membrana periferiche.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Carbonato di sodio anhydrous EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JP,NF
SAFC
1.37014
Carbonato di sodio
Caffeina powder, ReagentPlus®
Sigma-Aldrich
C0750
Caffeina
Carbonato di sodio Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1948
Carbonato di sodio
Carbonato di sodio anhydrous, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.06393
Carbonato di sodio
D-(+)-Glucosio 97.5-102.0% anhydrous basis, meets EP, BP, JP, USP testing specifications
Sigma-Aldrich
D9434
D-(+)-Glucosio
alpha-glucosidase inhibitor activity of Terminalia species
Anam K, et al.
Int. J. Pharmacol., 5(9), 277-280 (2009)
Analysis of Metals in Whole Cells, Thylakoids and Photosynthetic Protein Complexes in Synechocystis sp. PCC6803
Gandini C, et al.
Bio-protocol, 8(12), e2889-e2889 (2018)
ELISA to evaluate plasma anti-asparaginase IgG concentrations in patients with acute lymphoblastic leukemia
Wang B, et al.
Journal of Immunological Methods, 239(1-2), 75-83 (2000)
Sodium Carbonate: A Versatile Material (2000)
Eduardo Isanta et al.
Water research, 80, 149-158 (2015-05-23)
Partial nitritation for a low-strength wastewater at low temperature was stably achieved in an aerobic granular reactor. A bench-scale granular sludge bioreactor was operated in continuous mode treating an influent of 70 mg N-NH4(+) L(-1) to mimic pretreated municipal nitrogenous
Articoli
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the weight of the empty container (Tare Weight) for S7795-500G, Sodium carbonate?
    1 answer
    1. This product is packaged in a wide-neck HDPE 500 mL bottle. The weight of the empty container alone is 46 grams.
      Helpful?
  4. what is the storage temperature for sodium carbonate S7795 ?
    1 answer
    1. This product may be stored at ambient temperature.