Documenti fondamentali
71363
Supelco
Carbonato di sodio
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Sinonimo/i:
Cenere di soda, Sale disodico dell’acido carbonico, Soda calcinata
Scegli un formato
50 G
CHF 304.00
CHF 304.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
CHF 304.00
About This Item
Formula condensata:
Na2CO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.99
Beilstein:
4154566
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 304.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
reference material
Livello qualitativo
Saggio
>99.5%
Qualità
certified by BAM
tecniche
titration: suitable
Punto di fusione
851 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Sodium carbonate is an alkalimetric standard manufactured under stringent conditions and qualified with the highest possible precision. Its content determination and homogeneity assessment are performed using volumetric neutralization titration as the primary analysis method.
Applicazioni
This reference material is meant to be used as a basimetric standard in volumetric titrations.
Azioni biochim/fisiol
Componente tampone, può essere usato per rimuovere le proteine di membrana periferiche.
Caratteristiche e vantaggi
  • Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
  • Traceable to NIST SRM
  • High-quality offering accurate titer determinations
  • Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Carbonato di sodio United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1613757
Carbonato di sodio
Potassium dichromate reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Supelco
42019
Potassium dichromate
Solfato d’ammonio analytical standard, for Nitrogen Determination According to Kjeldahl Method, traceable to NIST SRM 194
Supelco
59845
Solfato d′ammonio
Potassium iodate reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Supelco
60386
Potassium iodate
Bicarbonato di sodio NIST® SRM® 2191a, pD Standard
NIST2191A
Bicarbonato di sodio
Nicola Palomero-Gallagher et al.
The Journal of comparative neurology, 508(6), 906-926 (2008-04-12)
Anterior cingulate cortex (ACC) is involved in emotion, mood, and autonomic regulation. Although a subgenual part of ACC (sACC) may be vulnerable in depression and area 25 is cytologically unique, there are no assessments that contrast this region with pregenual
Yukiyo Sato et al.
PloS one, 9(6), e99041-e99041 (2014-06-11)
The accumulation of RCY1 protein, which is encoded by RESISTANCE TO CMV(Y) (RCY1), a CC-NB-LRR class R-gene, is tightly correlated with the strength of the resistance to a yellow strain of Cucumber mosaic virus [CMV(Y)] in Arabidopsis thaliana. In order
Dries Vandamme et al.
Bioresource technology, 105, 114-119 (2011-12-21)
Microalgae hold great potential as a feedstock for biofuels or bulk protein or treatment of wastewater or flue gas. Realising these applications will require the development of a cost-efficient harvesting technology. Here, we explore the potential of flocculation induced by
Sandra Nilsson et al.
PloS one, 7(11), e46980-e46980 (2012-11-28)
During the intraerythrocytic development of Plasmodium falciparum, the malaria parasite remodels the host cell cytosol by inducing membranous structures termed Maurer's clefts and inserting parasite proteins into the red blood cell cytoskeleton and plasma membrane. Pf332 is the largest known
I Irwansyah et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(4), 648-654 (2014-12-03)
Antimicrobial hydrogels are prepared based on the co-assembly of commercial Fmoc-phenylalanine and Fmoc-leucine, which act as the hydrogelator and antimicrobial building block, respectively. This co-assembled antimicrobial hydrogel is demonstrated to exhibit selective bactericidal activity for gram-positive bacteria while being biocompatible