900503
Carbonato di sodio
anhydrous, powder or granules, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Cenere di soda, Sale disodico dell’acido carbonico, Soda calcinata
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
anhydrous
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 300
Nome Commerciale
Redi-Dri™
Saggio
≥99.5%
Stato
powder or granules
Qualità
free-flowing
Impurezze
≤0.005% silica
≤0.01% insolubles
Perdita
≤1.0% loss on heating, 285°C
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
Punto di fusione
851 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.03%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Stringa SMILE
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.