53654
Anti-Rabbit IgG−Abberior® STAR 600 antibody produced in goat
for STED application
Sinonimo/i:
Abberior® STAR 600-Anti-Rabbit IgG antibody produced in goat
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rabbit
Disponibilità
available only in USA and Canada
Concentrazione
~1 mg/mL
Fluorescenza
λex 604 nm; λem 623 nm in PBS, pH 7.4
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Photophysical properties (carboxylic acid):
Absorption Maximum, λex [nm]: 604 (PBS pH 7.4), 604 (H2O), 601 (MeOH)
Extinction Coefficient, εmax [M-1cm-1]: : 95 000 (PBS pH 7.4), 95 000 (H2O), 100 000 (MeOH)
Correction Factor, CF260 = ε260/εmax: 0,25 (PBS pH 7.4)
Correction Factor, CF280 = ε280/εmax: 0,25 (PBS pH 7.4)
Fluorescence Maximum, λem [nm]: 623 (PBS pH 7.4), 623 (H2O), 620 (MeOH)
Recommended STED Wavelength, λ [nm]: 750-800
Fluorescence Quantum Yield, λ: 0,85 (PBS pH 7.4)
Fluorescence Lifetime, τ [ns]: 4,2 (PBS pH 7.4)
Compatibilità
Risultati analitici
unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)