Documenti
792071
Sigma-Aldrich
Spiro-MeOTAD
greener alternative
99% (HPLC)
Sinonimo/i:
N2,N2,N2′,N2′,N7,N7,N7′,N7′-ottakis(4-metossifenil)-9,9′-spirobi[9H-fluorene]-2,2′,7,7′-tetramina, Spiro-OMeTAD
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C81H68N4O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
1225.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99% (HPLC)
Forma fisica
solid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
243-248 °C
λmax
306 nm in dichloromethane
385 nm in dichloromethane
Fluorescenza
λem 429 nm in dichloromethane
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
COC(C=C1)=CC=C1N(C2=CC=C(C=C2)OC)C(C=C3)=CC4=C3C(C=CC(N(C5=CC=C(C=C5)OC)C6=CC=C(C=C6)OC)=C7)=C7C84C9=C(C=CC(N(C%10=CC=C(C=C%10)OC)C%11=CC=C(C=C%11)OC)=C9)C%12=C8C=C(N(C%13=CC=C(C=C%13)OC)C%14=CC=C(C=C%14)OC)C=C%12
InChI
1S/C81H68N4O8/c1-86-65-29-9-53(10-30-65)82(54-11-31-66(87-2)32-12-54)61-25-45-73-74-46-26-62(83(55-13-33-67(88-3)34-14-55)56-15-35-68(89-4)36-16-56)50-78(74)81(77(73)49-61)79-51-63(84(57-17-37-69(90-5)38-18-57)58-19-39-70(91-6)40-20-58)27-47-75(79)76-48-28-64(52-80(76)81)85(59-21-41-71(92-7)42-22-59)60-23-43-72(93-8)44-24-60/h9-52H,1-8H3
XDXWNHPWWKGTKO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ci adoperiamo per fornire alternative verdi dei prodotti tradizionali che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo è un prodotto abilitante utilizzato come materiale di trasporto di lacune elettroniche in celle solari ad alte prestazioni, ottimizzato per l′efficienza energetica. Per maggiori informazioni, cliccare qui.
Applicazioni
Materiale a elevata mobilità utilizzato per gli OLED bianchi per aumentare l′iniezione e il trasporto delle lacune. A oggi, è il migliore materiale a stato solido per il trasporto delle lacune, usato in sostituzione dell′elettrolita liquido per le celle solari DSSC, grazie a un′eccellente capacità di riempimento dei pori nel film di TiO2 nanoporoso con pori delle dimensioni di circa 30-50 nm, attribuita alle ridotte dimensioni molecolari.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Lining He et al.
ACS applied materials & interfaces, 4(3), 1704-1708 (2012-03-07)
High-efficiency hybrid solar cells are fabricated using a simple approach of spin coating a transparent hole transporting organic small molecule, 2,2',7,7'-Tetrakis-(N,N-di-4-methoxyphenylamino)-9,9'-spirobifluorene (Spiro-OMeTAD) on silicon nanowires (SiNWs) arrays prepared by electroless chemical etching. The characteristics of the hybrid cells are investigated
Chemical compatibility between a hole conductor and organic dye enhances the photovoltaic performance of solid-state dye-sensitized solar cells
Young Soo Kwon,
Journal of Materials Chemistry, 22(17), 8641-8648 (2012)
Jun Jiang et al.
ChemSusChem, 13(2), 412-418 (2019-11-05)
Perovskite solar cells are sensitive to subtle changes in atmospheric conditions, resulting in problems such as the collapse of the perovskite structure and sharp drops in efficiency. Internal defects are also a big obstacle for high-quality polycrystalline perovskites. At present
Jingqi Liu et al.
Scientific reports, 9(1), 1362-1362 (2019-02-06)
Previously, textile dye sensitised solar cells (DSSCs) woven using photovoltaic (PV) yarns have been demonstrated but there are challenges in their implementation arising from the mechanical forces in the weaving process, evaporation of the liquid electrolyte and partially shaded cells
Articoli
Solar panel demand surges for sustainable energy, with power output rising from 5.0 to 90 GWh/d from 2010 to 2016.
Explore the eco-friendly potential of organic thin film transistors (OTFTs) for detecting chemical analytes, identifying viruses, and assisting in health diagnostics. This mini-review highlights challenges of achieving sustainability, safety, and biodegradability of each component of an OTFT sensor.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Vedi tutto
Contenuto correlato
L’elettronica organica utilizza conduttori e semiconduttori organici per applicazioni nel settore del fotovoltaico organico, dei diodi organici a emissione luminosa e dei transistor organici a effetto di campo.
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.