51435C
Terreno Eagle modificato di Dulbecco - alto glucosio
DMEM/High Modified, with 4500 mg/L dextrose, with 110 mg/L sodium pyruvate, without ferric nitrate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
DME, DMEM
Scegli un formato
CHF 44.00
Spedizione prevista il04 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 44.00
Spedizione prevista il04 aprile 2025
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Descrizione
for research or for further manufacturing use
Sterilità
sterile-filtered
Stato
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Componenti
L-glutamine: no
glucose: high
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Dulbecco′s modified eagle′s medium/high modified has been used in the characterisation of nanoparticles in cell culture media.[1]
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)