Vai a
D7777
Terreno Eagle modificato di Dulbecco - alto glucosio
With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, and sodium pyruvate, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
DME, DMEM
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
glucose: high
sodium pyruvate: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
phenol red: yes
L-glutamine: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Il terreno Eagle modificato di Dulbecco (DMEM) è una versione modificata del terreno basale Eagle (BME) che contiene concentrazioni quattro volte superiori di amminoacidi e vitamine. La formulazione originale conteneva 1000 mg/L di glucosio ed è stata utilizzata per coltivare cellule embrionali di topo. Da allora, il terreno è stato modificato in diversi modi per favorire le colture primarie di cellule di topo e pollo e di molte altre cellule normali e trasformate. Ognuno di questi terreni offre una diversa combinazione di L-glutammina e piruvato di sodio. Inoltre, i livelli di glucosio sono stati innalzati a 4500 mg/L, motivo per cui il terreno è denominato “DMEM/High”.
Preparation Note
Formulated to contain 13.5 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 3.7 g/L sodium bicarbonate
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D1152D5648D2902
description
With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, and sodium pyruvate, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
description
HEPES Modification, With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, and 25 mM HEPES, without sodium bicarbonate and pyruvate, powder, suitable for cell culture
description
With 4500 mg/L glucose and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
description
With 1000 mg/L glucose and L-glutamine, without sodium bicarbonate and phenol red, powder, suitable for cell culture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
components
glucose: high
sodium pyruvate: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
phenol red: yes
L-glutamine: yes
components
sodium pyruvate: no
NaHCO3: no
phenol red: yes
HEPES: 25 mM
L-glutamine: yes
glucose: high
components
phenol red: yes
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
glucose: high
sodium pyruvate: no
components
glucose: low
NaHCO3: no
phenol red: no
HEPES: no
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: yes
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
500
Quality Level
-
Quality Level
500
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What format does the 10x1L powder come in? Is it glass bottles or pouches?
    1 answer
    1. Each 1 L quantity is packaged in a 30 mL amber glass bottle with 33-400 threading and a red polypropylene cap.
      Helpful?
  2. Hello, can you provide me the exact concentration of L-glutamine and sodium pyruvate present in this DMEM medium.
    1 answer
    1. The formulation is available on page 3 under DOCUMENTATION or at this link: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/947/141/d7777for.pdf