Vai a
D5648
DMEM - high glucose
With ʟ-glutamine, without sodium bicarbonate and sodium pyruvate, powder, suitable for cell culture
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinonimo/i:
DME, DMEM
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 48.50
10 x 1 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 73.50
50 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 159.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
CHF 48.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Terreno Eagle modificato di Dulbecco - alto glucosio, With 4500 mg/L glucose and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
phenol red: yes
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
glucose: high
sodium pyruvate: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Il terreno Eagle modificato di Dulbecco (DMEM) è una versione modificata del terreno basale Eagle (BME) che contiene concentrazioni quattro volte superiori di amminoacidi e vitamine. La formulazione originale conteneva 1000 mg/L di glucosio ed è stata utilizzata per coltivare cellule embrionali di topo. Da allora, il terreno è stato modificato in diversi modi per favorire le colture primarie di cellule di topo e pollo e di molte altre cellule normali e trasformate. Ognuno di questi terreni offre una diversa combinazione di L-glutammina e piruvato di sodio. Inoltre, i livelli di glucosio sono stati innalzati a 4500 mg/L, motivo per cui il terreno è denominato “DMEM/High”.
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose has been used as the culture medium for various cell types including the human cervical endocervical epithelial End1/E6E7 cells, human adenocarcinoma epithelial cells (HeLa), human alveolar adenocarcinoma epithelial cells (A549), human osteosarcoma epithelial cells, human diploid cell line , primary hepatocytes and synovial tissue
Preparation Note
Formulated to contain 13.4 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 3.7 g/L sodium bicarbonate.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D1152D1145D0422
description
With 4500 mg/L glucose and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
description
HEPES Modification, With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, and 25 mM HEPES, without sodium bicarbonate and pyruvate, powder, suitable for cell culture
description
With 4500 mg/L glucose and sodium bicarbonate, without L-glutamine, sodium pyruvate, and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
With 4500 mg/L glucose and sodium bicarbonate, without L-methionine, L-cystine and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
powder
form
powder
form
liquid
form
liquid
components
phenol red: yes
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
glucose: high
sodium pyruvate: no
components
sodium pyruvate: no
NaHCO3: no
phenol red: yes
HEPES: 25 mM
L-glutamine: yes
glucose: high
components
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
glucose: high
phenol red: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
components
glucose: high
phenol red: yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: yes
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
500
Quality Level
-
Quality Level
400
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
1–2 of 2 Reviews  
Active Filters
    • Reviews 2
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Excellent performance and economical.
    We only use this product for our primary cell and cell line cultures.
    Helpful?
  1. Oklahoma
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Easy, User friendly
    Cells are healthy, Results are consistent everytime.
    Helpful?